SML1045
Thiazovivin
≥98% (HPLC), powder, Rho Kinase inhibitor
Sinonimo/i:
N-Benzyl-2-(pyrimidin-4-ylamino)thiazole-4-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Thiazovivin, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
, white to beige to brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H13N5OS/c21-14(17-8-11-4-2-1-3-5-11)12-9-22-15(19-12)20-13-6-7-16-10-18-13/h1-7,9-10H,8H2,(H,17,21)(H,16,18,19,20)
DOBKQCZBPPCLEG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.