Documenti fondamentali
S4317
Sigma-Aldrich
SB 431542
≥98% (HPLC), powder, inhibits activation of SMAD proteins
Sinonimo/i:
4-(5-benzol[1,3]diossol-5-il-4-pirldin-2-il-1H-imidazolo-2-il)-benzamide, 4-[4-(1,3-benzodiossolo-5-il)-5-(2-piridinil)-1H-imidazolo-2-il]-benzamide, 4-[4-(3,4-metilenediossifenil)-5-(2-piridil)-1H-imidazolo-2-il]-benzamide
Scegli un formato
5 MG
233,00 €
233,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
233,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H16N4O3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.39 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
233,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
SB 431542, ≥98% (HPLC), powder
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: insoluble
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.NC(=O)c1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc4OCOc4c3)c([nH]2)-c5ccccn5
InChI
1S/C22H16N4O3.H2O/c23-21(27)13-4-6-14(7-5-13)22-25-19(20(26-22)16-3-1-2-10-24-16)15-8-9-17-18(11-15)29-12-28-17;/h1-11H,12H2,(H2,23,27)(H,25,26);1H2
WQUIJVKNPYBZOF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
SB-431542 è stato utilizzato per studiare la correlazione tra l′espressione del recettore B del fattore di crescita di derivazione piastrinica e l′attivazione della via del TGF-β nelle cellule di tumori colorettali.[1] È stato adoperato per studiare il ruolo della segnalazione del TGF-β nella modulazione della matrice extracellulare[2] e nella differenziazione dei mioblasti.[3]
Azioni biochim/fisiol
Potente inibitore selettivo dei recettori dell′ALK (activin receptor-like kinase) di tipo I della superfamiglia del fattore di crescita trasformante-β.
SB-431542 inibisce l′attivazione delle proteine SMAD mediata dal TGF-β, l′espressione del collagene e della fibronectina, la proliferazione cellulare e la motilità cellulare.[4][5][6] Non inibisce le chinasi che vengono attivate in risposta al siero o allo stress, come ERK, p38 e JNK.[5]
Caratteristiche e vantaggi
Questo composto è stato sviluppato da GlaxoSmithKline. Per sfogliare l′elenco degli altri composti sviluppati in ambito farmaceutico e dei farmaci approvati o candidati farmaci, fare clic qui.
Note legali
Venduto a fini di ricerca ai sensi dell′accordo con Glaxo­Smith­Kline
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. If not reconstituted for how long can I store the vial?
    1 risposta
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the Product Dating Information document under ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Utile?
  2. How long can I store the reconstituted compound in the freezer -20 degrees? i have one that was aliquoted 4 years ago. Is it still ok to use it ?
    1 risposta
    1. It is recommended, following reconstitution, to aliquot and freeze -20°C. The stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C. The quality of solutions stored frozen for extended periods has not been evaluated. The end user would have to determine suitability. Any color change, cloudiness, or particulate matter present upon thawing would be a visual indicator of degradation.