555553
Rho Kinase Inhibitor III, Rockout
The Rho Kinase Inhibitor III, Rockout, also referenced under CAS 7272-84-6, controls the biological activity of Rho Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Rho Kinase Inhibitor III, Rockout, 3-(4-Pyridyl)-1H-indole
Scegli un formato
139,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
139,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)c3ccncc3)cccc2
InChI
1S/C13H10N2/c1-2-4-13-11(3-1)12(9-15-13)10-5-7-14-8-6-10/h1-9,15H
LLJRXVHJOJRCSM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
ROCK
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1