Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 195,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NOS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
liquid
195,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
DL-Sulforaphane, ≥90% (HPLC), synthetic, liquid
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
solubility
DMSO: soluble 40 mg/mL, H2O: insoluble
compatibility
for use with ABI 7500
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)CCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
InChI key
SUVMJBTUFCVSAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Selective inducer of phase II detoxification enzymes with anticarcinogenic properties. Organosulfur compound found in cruciferous vegetables, including broccoli.
Sulforaphane is an anti-cancer, anti-microbial and anti-diabetic compound found in cruciferous vegetables.[3][4] It induces the production of detoxifying enzymes such as quinone reductase and glutathione S-transferase that cause xenobiotic transformation. Sulforaphane also increases the transcription of tumor suppressor proteins and inhibits histone deacetylases. It modulates inflammatory responses by suppressing the LPS-mediated expression of iNOS, COX-2, IL-1β and TNF-α.[3][5]
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form oil | form liquid | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (UPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble 40 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL | solubility H2O: soluble 20 mg/mL |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in ambient | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Sulforaphane
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?