Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 152,00 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 551,00 € |
Informazioni su questo articolo
152,00 €
Nome del prodotto
(−)-Blebbistatin, solid, synthetic
Quality Segment
form
solid
solubility
DMSO: 5 mg/mL, chloroform: soluble(lit.), ethyl acetate: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.), methylene chloride: soluble(lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc2N=C3N(CC[C@@]3(O)C(=O)c2c1)c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m1/s1
InChI key
LZAXPYOBKSJSEX-GOSISDBHSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form crystalline solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, ethyl acetate: soluble(lit.), methylene chloride: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.) | solubility methanol: 1.5 mg/mL, 100% DMSO: 100 mg/mL, 90% DMSO: 75 mg/mL | solubility methanol: 1.5 mg/mL, 100% DMSO: 100 mg/mL, 90% DMSO: 75 mg/mL | solubility DMSO: 200 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Blebbistatin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?