Documenti
SCM075
Sigma-Aldrich
Inibitore ROCK (Y-27632)
The ROCK Inhibitor (Y-27632) is available in a 5 mg format & has been optimized & validated for cell culture & Neuroscience applications.
Sinonimo/i:
Y-27632
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
PM
320.26 g/mol
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
L′inibitore ROCK (Y-27632) è un inibitore selettivo, ATP-competitivo della proteina chinasi associata a Rho (ROCK) che include p160Rock (Ki=140 nM) e Rock-II. Agisce anche in qualità di potente inibitore della sensibilizzazione della fosforilazione della miosina e della contrazione del muscolo liscio da parte del Ca2+ indotta dall′agonista. Un′ora di trattamento con Y-27632 10 µM blocca l′apoptosi delle cellule staminali embrionali umane (hESC) in coltura dissociate, aumenta la sopravvivenza e l′efficienza della clonazione di hESC senza comprometterne la pluripotenzialità1. Recentemente, alcuni report hanno mostrato che l′applicazione di Y-27632 e Accutasi (n. cat. SCR005), una miscela di enzimi digestivi in formula, migliora il tasso di sopravvivenza delle singole hESC dopo lo scongelamento usando i metodi convenzionali di congelamento e scongelamento lento.
Stoccaggio e stabilità
Prima della ricostituzione: Mantenere a -20 ºC, al riparo dalla luce per 2 anni. Dopo la ricostituzione: 1 anno a -20 ºC, al riparo dalla luce
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Malgorzata Bienkowska-Haba et al.
Journal of virology, 94(3) (2019-11-22)
It is established that the host cell transcriptomes of natural lesions, organotypic rafts, and human papillomavirus (HPV)-immortalized keratinocytes are altered in the presence of HPV genomes. However, the establishment of HPV-harboring cell lines requires selection and immortalization, which makes it
Maike Frye et al.
eLife, 9 (2020-09-09)
Endothelial integrity is vital for homeostasis and adjusted to tissue demands. Although fluid uptake by lymphatic capillaries is a critical attribute of the lymphatic vasculature, the barrier function of collecting lymphatic vessels is also important by ensuring efficient fluid drainage
Ambra Gianotti et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1176-1176 (2018-11-13)
Cystic fibrosis (CF) is a chronic disease caused by mutations in the CF transmembrane conductance regulator (CFTR) gene, which encodes for a channel expressed at the apical surface of epithelial tissues. Defective chloride and bicarbonate secretion, arising from CFTR mutations
Marta Słoniecka et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 97(10), 1477-1489 (2019-08-11)
Fibrosis is characterized by hardening, overgrowth, and development of scars in various tissues as a result of faulty reparative processes, diseases, or chronic inflammation. During the fibrotic process in the corneal stroma of the eye, the resident cells called keratocytes
Anushree C Gulvady et al.
Molecular biology of the cell, 30(11), 1298-1313 (2019-03-21)
Fibroblasts transformed by the proto-oncogene Src form individual invadopodia that can spontaneously self-organize into large matrix-degrading superstructures called rosettes. However, the mechanisms by which the invadopodia can spatiotemporally reorganize their architecture is not well understood. Here, we show that Hic-5
Articoli
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Vedi tutto
Protocolli
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Contenuto correlato
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.