Documenti
T8885
Sigma-Aldrich
Trombina
lyophilized powder, Suitable for routine use in the thrombin time test
Sinonimo/i:
Fattore IIa
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
human plasma
Forma fisica
lyophilized powder
Confezionamento
vial of ≥10 NIH units
Impurezze
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... F2(2147)
Descrizione generale
La trombina è la proteasi finale della coagulazione in relazione all′emostasi e promuove effetti procoagulanti e anticoagulanti.
Applicazioni
La trombina è usata per la scissione sito-specifica delle proteine di fusione ricombinanti che contengono un sito di riconoscimento della trombina accessibile per la rimozione dei tag di affinità. La trombina è stata usata in uno studio che ha confrontato l′efficacia e la sicurezza di eparine a basso peso molecolare (LMWH) con altri anticoagulanti per la profilassi del tromboembolismo venoso negli interventi chirurgici ortopedici maggiori.
Azioni biochim/fisiol
Serin proteasi che scinde in modo selettivo i legami Arg-Gly nel fibrinogeno per formare fibrina e i fibrinopeptidi A e B.
Definizione di unità
L′attività è espressa in unità NIH ottenute per confronto diretto con uno standard di riferimento della trombina NIH.
Ricostituzione
Dopo la ricostituzione con 1 mL di H2O, un flaconcino contiene 10 mg di albumina di siero bovino, 0,15 M di NaCl e 0,05 M di citrato di sodio, a pH 6,5
Risultati analitici
La procedura del saggio NIH impiega 0,2 mL di plasma diluito (1:1 con soluzione salina) come substrato e 0,1 mL di campione di trombina (stabilizzato in una soluzione di albumina tamponata all′1%) sulla base di una modificazione del metodo di Biggs. Per determinare le concentrazioni di trombina si usano solo tempi di coagulazione nell′intervallo di 15-25 secondi.
Altre note
Per maggiori informazioni sulla trombina visitare il sito web www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Nathalie Busschaert et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 23(6), e202100670-e202100670 (2022-01-06)
The thrombin binding aptamer (TBA) is a 15-mer DNA oligonucleotide (5'-GGT TGG TGT GGT TGG-3'), that can form a stable intramolecular antiparallel chair-like G-quadruplex structure. This aptamer shows anticoagulant properties by interacting with one of the two anion binding sites
Diana M Sobieraj et al.
Pharmacotherapy, 32(9), 799-808 (2012-06-30)
To evaluate the comparative efficacy and safety of low-molecular-weight heparins (LMWHs) versus other anticoagulants as venous thromboembolism prophylaxis in major orthopedic surgery. Systematic review with meta-analysis of 37 randomized controlled trials. Patients undergoing total hip replacement, total knee replacement, or
Michael Hultström et al.
Biomedicines, 10(6) (2022-06-25)
Hypercoagulation and endothelial dysfunction play central roles in severe forms of COVID-19 infections, but the molecular mechanisms involved are unclear. Increased plasma levels of the inflammatory cytokine and TIE2 receptor antagonist Angiopoietin-2 were reported in severely ill COVID-19 patients. In
Meihua Hao et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 20(1), 85-85 (2022-06-07)
Women with endometriosis have been shown to have a reduced vagal tone as compared with controls and vagotomy promoted while vagus nerve stimulation (VNS) decelerated the progression of endometriosis in mice. Extensive research also has shown that the activation of
Shenghui Huang et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 29(4), 1170-1187 (2022-02-01)
The development of more efficacious, non-hormonal therapeutics for endometriosis is still an unmet medical need begging to be fulfilled. Growing evidence indicates that endometriotic lesions are wounds undergoing repeated tissue injury and repair, and, as such, platelets play an important