Unfortunately, this product is not tested for sterility or endotoxin. Currently, a sterile, endotoxin-tested solution is not available.
T9326
Thrombin human
BioUltra, recombinant, expressed in HEK 293 cells, aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Factor IIa
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
Attività specifica
≥2,000 units/mg protein
PM
37.4 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... F2(2147)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Proteases for biotinylated tag removal for protein purification workflows with related reagents and technical resources.
-
Hello, is the product sterile or tested for content of endotoxin? Kind regards,
1 risposta-