Vai a
F3879
Fibrinogeno
50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
Offerta disponibile
1 recensori su 2 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
Fattore I
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
107,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
237,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
487,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2050,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-598-6
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
human plasma
Mol wt:
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
107,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human plasma
Quality Segment
form
powder
quality
50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
concentration
50-70% protein (biuret)
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
0.9% NaCl: soluble 10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Il fibrinogeno, o fattore I, è una proteina del sangue coinvolta nella coagulazione che viene convertita a fibrina dalla trombina. Il fibrinogeno ha un peso molecolare di circa 340 kDa
Application
Il fibrinogeno è stato usato per indurre il rilascio del fattore citotossico TNF simile da macrofagi murini. È stato usato per la fabbricazione di impalcature di fibrina con architettura in microscala controllata per mezzo di una tecnica di polimerizzazione e micromolding.
Il fibrinogeno è stato usato anche nello sviluppo di un saggio di microarray del saggio immuno-assorbente legato a un enzima a sandwich specifico per il fibrinogeno per distinguere i campioni di plasma dai campioni di siero.
Il fibrinogeno da plasma umano è stato usato:
  • per la produzione di idrogel di fibrina
  • per la preparazione di strutture di fibrina-cellule staminali mesenchimali (MSC)-cartilagine
  • per analizzare le proprietà repellenti nei confronti delle proteine della superficie di PFDA-co-DEGDME (dietilenglicole dimetiletere) con microbilancia ai cristalli di quarzo (QCM).
Biochem/physiol Actions
Il fibrinogeno è una proteina della fase acuta che fa parte delle proteine della cascata della coagulazione. Il risultato finale della cascata è la produzione di trombina che converte il fibrinogeno in fibrina. La trombina proteolizza rapidamente il fibrinogeno con rilascio del fibrinopeptide A. La perdita di questo piccolo peptide non è sufficiente a rendere insolubile la molecola di fibrina risultante ma tende a formare complessi con molecole di fibrina e fibrinogeno adiacenti. La trombina poi scinde un secondo peptide, il fibrinopeptide B, dalla fibrina e i monomeri di fibrina creati polimerizzano in seguito spontaneamente formando un gel insolubile. La fibrina polimerizzata è tenuta insieme da forze non covalenti ed elettrostatiche ed è stabilizzata dall′enzima transamidante, fattore XIIIa, che è prodotto dall′azione della trombina sul fattore XIII. Gli aggregati insolubili di trombina (coaguli) e le piastrine aggregate bloccano poi il vaso danneggiato e impediscono l′ulteriore sanguinamento. La quantità di fibrinogeno nel plasma può servire da indicatore aspecifico della eventuale presenza di un processo infiammatorio nell′organismo. Il fibrinogeno originato da qualsiasi mammifero sarà scisso dalla trombina di qualsiasi mammifero.
Proteina della fase acuta che fa parte delle proteine della cascata della coagulazione.
Features and Benefits
Il materiale originario è risultato negativo ai test per HIV e HBsAg.
Physical form
Polvere liofilizzata contenente il 15% circa di citrato di sodio e il 25% circa di cloruro di sodio.
Preparation Note
Dal momento che il fibrinogeno è insolubile in acqua, il modo ottimale di solubilizzarlo è stratificarlo su una soluzione salina tiepida (37 ºC). L′intervallo di concentrazione accettabile per la soluzione salina è tra 0,85 e 0,9%. La soluzione salina-fibrinogeno può essere agitata dolcemente, ma non con un vortex. Il fibrinogeno si scioglierà lentamente per dare una soluzione non del tutto limpida. Il fibrinogeno può essere sterilizzato per filtrazione, ma può non passare attraverso un filtro da 0,1 μ. Si suggerisce un filtro da 0,2 μ a pressione positiva, usando una siringa e un filtro a “pulsante”. La filtrazione a vuoto non si può impiegare perché provocherebbe la disgregazione della molecola durante la filtrazione.
Analysis Note
Proteina determinata da biureto
Disclaimer
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F4883F5386F6755
Fibrinogeno 50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
Sigma-Aldrich
F3879
Fibrinogeno
Fibrinogeno 35-65% protein (≥90% of protein is clottable).
Sigma-Aldrich
F4883
Fibrinogeno
description
50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
description
35-65% protein (≥90% of protein is clottable).
description
insoluble powder
description
60-80% protein (≥60% of protein is clottable)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, immunoblotting: suitable
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
rat plasma
concentration
50-70% protein (biuret)
concentration
35-65% protein (biuret)
concentration
-
concentration
60-80% (biuret)
mol wt
γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), β-chain 56 kDa, α-chain 63.5 kDa, soluble dimer 340 kDa
mol wt
γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), β-chain 56 kDa, soluble dimer 340 kDa, α-chain 63.5 kDa
mol wt
-
mol wt
β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa, α-chain 63.5 kDa
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
0.9% NaCl: soluble 10 mg/mL
solubility
0.9% NaCl: soluble
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibrinogeno
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. I'm evaluating the direct fibrinolytic activity of a bacterial enzyme using your fibrinogen products. Could you confirm if these contain any trace amounts of plasminogen?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this product is not tested for the presence of plasminogen.
      Utile?
Recensioni
1–2 di 2 recensioni  
Filtri attivi
  1. Nebraska
    • Recensione 1
    • Voti 0
    4 su 5 stelle.
    Consistently gave satisfactory results
    I have used this product for many of my fibrin based gels and got good results. This product bodes well with thrombin (by Sigma) and the clotting time is as expected.
    Traduci con Google
    Utile?
  2. Columbia, MO
    • Recensioni 2
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    Fibrinogen from human plasma
    It helps quick fibrin clot formation in islet transplantation.
    Traduci con Google
    Utile?