10602400001
Roche
Thrombin
from human plasma
Sinonimo/i:
coagulation factor Iia, thrombin
Scegli un formato
199,00 €
Scegli un formato
About This Item
199,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Attività specifica
~120 units/mg protein (At 25 °C with Chromozym TH as the substrate.)
PM
Mr ~33.6 kDa
Confezionamento
pkg of 20 U
Produttore/marchio commerciale
Roche
pH ottimale
8.2-9.0
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Inhibitors: DFP, TLCK, PMSF, benzamidine, α1-antitrypsin, α2-macroglobulin, antithrombin III heparin, hirudin, and APMSF
Ricostituzione
Important note:
Use plastic vials and pipettes because thrombin will be adsorbed to glass surfaces!
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?