SRE0029
Cardiolipina
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinonimo/i:
Cardiolipin solution from bovine heart
Origine biologica
bovine heart
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
liquid
Concentrazione
4.7-5.3 mg/mL in ethanol
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
- Site of action of the local anesthetic tetracaine in a phosphatidylcholine bilayer with incorporated cardiolipin.: This paper examines how tetracaine interacts with phosphatidylcholine bilayers containing cardiolipin, which has implications for understanding local anesthetic mechanisms (Shibata et al., 1995).
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)