Documenti
P4279
Sigma-Aldrich
L-α-fosfatidilcolina
egg yolk, Type XIII-E, 100 mg/mL in ethanol, solution
Sinonimo/i:
1,2-diacil-sn-glicero-3-fosfocolina, 3-sn-fosfatidilcolina, L-α-lecitina, Azolectina, PC
About This Item
Numero CAS:
Beilstein:
5209585
Codice UNSPSC:
51321705
NACRES:
NA.25
Origine biologica
egg yolk
Livello qualitativo
Tipo
Type XIII-E
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
solution
Concentrazione
100 mg/mL in ethanol
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Descrizione generale
La fosfatidilcolina è il principale fosfolipide di membrana nelle cellule eucariotiche. Questo componente strutturale della membrana cellulare è la fonte dei lipidi bioattivi lisofosfatidilcolina, acido fosfatidico, diacilglicerolo, fattore di attivazione delle piastrine e acido arachidonico.
Applicazioni
La L-α-fosfatidilcolina è stata utilizzata in esperimenti di ripartizione lipidica differenziale di composti xenobiotici e naturali per determinare i coefficienti di ripartizione trioleoilglicerolo/ fosfatidilcolina (TG/PC) di composti chimici lipofili.
Azioni biochim/fisiol
La fosfatidilcolina funge da riserva per numerosi messaggeri lipidici. La fosfatidilcolina è usata per la preparazione di sospensioni di vescicole, comunemente dette liposomi o monostrati.
Una dei principali fosfolipidi strutturali del cervello, costituisce il 15% circa dei lipidi totali; localizzata soprattutto nella materia grigia.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
A review on phospholipids and their main applications in drug delivery systems
Li J, et al.
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences , 10, 81-98 (2015)
Gerrit van Meer et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 9(2), 112-124 (2008-01-25)
Throughout the biological world, a 30 A hydrophobic film typically delimits the environments that serve as the margin between life and death for individual cells. Biochemical and biophysical findings have provided a detailed model of the composition and structure of
Heinrich Sandermann
FEBS letters, 554(1-2), 165-168 (2003-11-05)
Octanol-1/water partitioning currently provides the most widely used model system to simulate both phospholipid target lipids and triglyceride storage lipids. A differentiation between the two lipid classes is now achieved by making use of a water-induced lipid phase separation. Coefficients
Wijitrapha Ruangaram et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 13(4) (2020-04-03)
The prevalence of obesity is increasing globally. Despite the availability of a variety of anti-obesogenic drugs, including therapies under clinical development, these treatments are often indicated for patients with severe obesity, making them unsuitable for patients with mild obesity or
Takeshi Harayama et al.
Journal of lipid research, 50(9), 1824-1831 (2009-04-23)
Pulmonary surfactant is a complex of phospholipids and proteins lining the alveolar walls of the lung. It reduces surface tension in the alveoli, and is critical for normal respiration. Pulmonary surfactant phospholipids consist mainly of phosphatidylcholine (PC) and phosphatidylglycerol (PG).