Vai a
P8318
L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol sodium salt from egg yolk lecithin
≥99% (TLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-rac-glycerol)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
145,00 €
108,75 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
322,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.120,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
108,75 €
Prezzo di listino145,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
egg yolk
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].OCC(O)COP([O-])(=O)OC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H15O8P.Na/c7-1-5(9)3-13-15(11,12)14-4-6(10)2-8;/h5-10H,1-4H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6?;/m0./s1
InChI key
WYHDJJSICPMMFI-GNVLWMSISA-M
Packaging
Packaged under Argon.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P3556P5394L4754
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk (dried)
biological source
egg yolk
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
-
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
powder
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)