710335P
Avanti
18:1 Cardiolipin
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
tetraoleoyl cardiolipin; 1,1′,2,2′-tetra-(9Z-octadecenoyl) cardiolipin (sodium salt); CL(1′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)],3′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)])
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1′,3′-bis[1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (710335P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (710335P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (710335P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to prepare pure (100%) cardiolipin vesicles
- to measure the intensity of cytochrome c peroxidase activity by luminescence assay
- to measure the fluorescence of cytochrome c Trp59 immobilized in biosensor chip
- to study the association of cytochrome c with anionic phospholipids
- in the preparation of liposomes for reconstitution of mechanosensitive channels from bacteria
- in the immobilization on lipophilic biosensor L1 chip surface
- as lipid substrate in peroxidase oxidation assay
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
755.6 - 820.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
402 - 438 °C