Vai a
791108C
Avanti
18:2 Cardiolipin-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1′,3′-bis[1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol-d5 (ammonium salt)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
300,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C81H143D5N2O17P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1489.02
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.28
Assay:
99% (TLC)
Form:
solution
300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
99% (TLC)
form
solution
packaging
package of 1 × 1 mg (791108C-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
1 mg/mL in chloroform
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=P([O-])(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)OC([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])OP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI key
MKKYVXUKKDNVFX-VQISHCRGSA-N
General description
18:2 Cardiolipin-d5 is a deuterated derivative of 18:2 Cardiolipin-d5. Cardiolipin is a prevalent di-phospholipid found in mammals. It is synthesized in the inner leaflet of the inner mitochondrial membrane.
Biochem/physiol Actions
Cardiolipin plays an important role in oxidative phosphorylation. It is also involved in regulating mitochondria-induced apoptosis. Cardiolipin binds to mitochondrial proteins, which are involved in adenosine triphosphate (ATP) production. It also binds to peroxidase and interacts with cytochrome C, respectively.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791108-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-66-3
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)