Vai a
C1649
Cardiolipina
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC)
Sinonimo/i:
Diphosphatidylglycerol solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
129,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
216,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
661,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.540,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-578-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine heart
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
liquid
packaging
glass bottle of
concentration
4.7-5.3 mg/mL in ethanol
color
colorless to yellow
application(s)
general analytical
lipidomics
metabolomics
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
La cardiolipina è un fosfolipide particolare, che si trova esclusivamente nella membrana mitocondriale interna. Questa localizzazione specifica permette alla cardiolipina di esercitare un′azione determinante sulla struttura e sulla funzione dei mitocondri. Variazioni nel contenuto, nella struttura o nella localizzazione della cardiolipina possono condurre ad un′attività mitocondriale compromessa, che contribuisce all′insorgere di svariate patologie quali il cancro, i disordini di carattere neurologico, le patologie cardiovascolari e i disturbi metabolici Alla luce del ruolo così importante che la cardiolipina assume nei confronti della funzione mitocondriale, questo metabolita è dotato di un potenziale enorme quanto a sviluppo di nuovi biomarker e trova applicazione nella ricerca cardiovascolare, i quella delle neuroscienze, nella ricerca sul cancro, sul diabete e in quella metabolomica.
La cardiolipina (CL) è un lipide complesso a struttura dimerica caratterizzato da quattro catene aciliche e due gruppi fosfatidilici, questi ultimi legati alla struttura principale del glicerolo. Circa il 15-20% della membrana mitocondriale interna è costituito da cardiolipina.
Application
La soluzione di cardiolipina ottenuta da tessuto cardiaco bovino è stata usata per:
  • rivestire piastre Corning a 96 pozzetti per immunodosaggi enzimatici/radioimmunodosaggi (EIA/RIA) da utilizzare in saggi di binding della cardiolipina basati sul dosaggio con immunoadsorbente legato a un enzima (ELISA)
  • analisi sui lipidi insieme al fosfatidilglicerolo (PG) per la co-migrazione di lipidi radiomarcati per identificare il PG e la cardiolipina (CL)
  • rivestire pozzetti di piastre per saggi ELISA sugli anticorpi antifosfolipidi (aPL)
Biochem/physiol Actions
La cardiolipina (CL) ha un ruolo chiave nei processi mitocondriali di biogenesi, fusione e fissione, respirazione e internalizzazione delle proteine. Partecipa anche a processi cellulari extramitocondriali quali la biogenesi della parete cellulare, l'invecchiamento, l'omeostasi dei vacuoli, il ciclo cellulare e l'apoptosi. La CL è inoltre coinvolta nella funzione cardiaca, nell'autofagia/mitofagia e nella via della protein-chinasi C (PKC).
La cardiolipina è un fosfolipide mitocondriale presente a basse concentrazioni nei tessuti dei mammiferi. Spesso è un componente di membrana e può inibire l′adesione delle cellule alle proteine della matrice extracellulare quali fibronectina, vitronectina e collagene di tipo I.
Features and Benefits
  • Molecola di qualità elevata indicata per numerosi impieghi in ricerca
  • Impiegato normalmente negli studi di metabolomica e in quelli di biochimica.
Physical form
Circa 5 mg/mL in etanolo.
Preparation Note
Prepared with cardiolipin salt.
Other Notes
Contenuto di acidi grassi polinsaturi >80%, principalmente acido linoleico.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SRE0029C0563840012P
Cardiolipina 4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC)
Sigma-Aldrich
C1649
Cardiolipina
Cardiolipina 4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sigma-Aldrich
SRE0029
Cardiolipina
Cardiolipina ≥97% (TLC), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
C0563
Cardiolipina
Heart CA Avanti Research™ - A Croda Brand 840012P, powder
Avanti
840012P
Heart CA
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
>99% (TLC)
biological source
bovine heart
biological source
bovine heart
biological source
bovine heart
biological source
-
functional group
phospholipid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized powder
form
powder
packaging
glass bottle of
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of 1 × 100 mg (840012P-100mg), pkg of 1 × 25 mg (840012P-25mg), pkg of 1 × 50 mg (840012P-50mg)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cardiolipina
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. I would appreciate it if you could confirm the usage of the product named "cardiolipin" with the code " C1649" for membrane studies, especially liposome preparation.
    1 risposta
    1. This product is not tested specifically for liposome preparation. However, publications are available reporting suitability. Please see the link below to review one such article: https://link.springer.com/article/10.1007/s13238-010-0024-z