Documenti fondamentali
810286C
Avanti
TopFluor Cardiolipin
1,1′,2,2′-tetraoleoyl cardiolipin[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl] (ammonium salt) TopFluor Cardiolipin, chloroform
Sinonimo/i:
1′,3′-bis[1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho]-2′-[4-(dipyrrometheneboron difluoride) butanoyl]-sn-glycerol (ammonium salt); TopFluor-CL
Scegli un formato
100 μG
330,00 €
330,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
330,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C98H175BF2N4O18P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1808.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
330,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810286C-100ug)
pkg of 1 × 1 mL (810286C-500ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810286C
Concentrazione
0.1 mg/mL (810286C-100ug)
0.5 mg/mL (810286C-500ug)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Cardiolipin, a unique phospholipid is present and synthesised in the inner mitochondrial membrane.[1]
TopFluor cardiolipin is a fluorescent analog of the bioactive phospholipid, cardiolipin.
Azioni biochim/fisiol
Cardiolipin is very much essential for the functional activity of several inner mitochondrial membrane proteins, like respiratory chain complexes. It participates in mitochondrial oxidative phosphorylation. It is also essential for proper functioning and structure of the inner mitochondrial membrane (IMM).[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810286C-100ug)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810286C-500ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Clyde A Daly et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(18), 5030-5039 (2020-04-18)
The composition, orientation, and conformation of proteins in biomolecular coronas acquired by nanoparticles in biological media contribute to how they are identified by a cell. While numerous studies have investigated protein composition in biomolecular coronas, relatively little detail is known
Cintia Kawai et al.
The journal of physical chemistry. B, 118(41), 11863-11872 (2014-09-24)
Fluorescence quenching of lipid-bound pyrene was used to assess the binding of cytochrome c (cyt c) to liposomes that mimic the inner mitochondrial membrane (IMM) POPC/DOPE/TOCL, with the conditions that it did or did not contain oxidized phosphatidylcholine molecules, i.e.
Functional role of cardiolipin in mitochondrial bioenergetics
Paradies G, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 1837(4), 408-417 (2014)