710332P
Avanti
14:0 Cardiolipin (ammonium salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,1′,2,2′-tetramyristoyl cardiolipin (ammonium salt); 1,1′,2,2′-tetratetradecanoyl cardiolipin (ammonium salt); CL(1′-[14:0/14:0],3′-[14:0/14:0])
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (ammonium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (710332P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (710332P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol