Vai a
C0563
Cardiolipina
≥97% (TLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
Difosfatidilglicerolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
91,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
159,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
485,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1870,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
91,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine heart
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
lyophilized powder
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
La cardiolipina è localizzata nella membrana interna dei mitocondri. Contiene 18 atomi di carbonio e 3 gruppi fosfatidile connessi attraverso un ponte di glicerolo. La cardiolipina è un componente importante dell′enzima sintasi ATP.
Application
Il sale sodico della cardiolipina da cuore bovino è stato impiegato:
  • come fosfolipido standard in cromatografia su strato sottile per la quantifica dei lipidi totali nei mitocondri di Neurospora crassa(89)
  • come standard interno in HPLC a fase inversa (RP-HPLC) per la quantifica di estratti di lipidi da batteri(90)
  • come antigene per valutare la reazione in pazienti affetti da in lupus erythematosus sistemico (SLE)(91)
Biochem/physiol Actions
La cardiolipina è un fosfolipide mitocondriale presente a basse concentrazioni nei tessuti dei mammiferi. Spesso è un componente della membrane. Inibisce l′adesione alle cellule di fibronectina, vitronectina e collagene tipo I.
Packaging
Confezionato sotto argon
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C1649SRE0029840012C
Cardiolipina ≥97% (TLC), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
C0563
Cardiolipina
Cardiolipina 4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC)
Sigma-Aldrich
C1649
Cardiolipina
Cardiolipina 4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sigma-Aldrich
SRE0029
Cardiolipina
Heart CA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840012C
Heart CA
description
≥97% (TLC), lyophilized powder
description
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC)
description
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
biological source
bovine heart
biological source
bovine heart
biological source
bovine heart
biological source
-
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
>99% (TLC)
form
lyophilized powder
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. What is the Molecular weight of Cardiolipin sodium salt from bovine heart C0563 LOT SLCC2621?
    1 risposta
    1. Based on the predominating linoleoyl fatty acid residues in this product the approximate molecular weight is 1500.
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  4. According to your COA for item C0563, Cardiolipin protein, the purity was tested by TLC; what are the specific test methods and experimental conditions?
    1 risposta
    1. This product is classified at an MQ 200 level. We are unable to provide the analytical method for products classified below an MQ 400. However, general conditions may be shared.
      Sample Concentration - 50 mg/ml
      Solvent - Chloroform
      Detection - Stahl's 214
      Markers - Linoleic acid and Linoleic acid methyl ester