Documenti fondamentali
FG1385
SAFC
RPMI-1640 Medium
HEPES modification, with stable glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Scegli un formato
500 ML
37,10 €
37,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
37,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
37,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
RPMI-1640 Medium, HEPES Modification, With 25 mM HEPES and stable glutamine, liquid, sterile-filtered
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
sterile
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
stable glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
NaHCO3: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
RPMI 1640 Medium was developed at Roswell Park Memorial Institute in 1966 by Moore and his co-workers. A modification of McCoy′s 5A Medium, it was formulated to support lymphoblastoid cells in suspension culture, but it has since been shown to support a wide variety of cells that are anchorage dependent. Originally intended to be used with a serum supplement, RPMI 1640 has been shown to support several cell lines in the absence of serum. It has also been widely used in fusion protocols and in the growth of hybrid cells.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)