Vai a
P4333
Penicillina-Streptomicina
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Penicillin-Streptomycin
Sinonimo/i:
Pen-Strep
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
18,40 €
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
36,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
18,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Penicillina-Streptomicina, Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
feature
subscription eligible
concentration
100 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O.CNC[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)C5(O)C=O)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(N)=N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(N)=N
InChI
1S/C23H43N7O12.C16H18N2O4S/c1-7-23(38,6-32)18(42-19-8(5-28-2)12(33)13(34)9(40-19)3-4-31)20(39-7)41-17-11(30-22(26)27)14(35)10(29-21(24)25)15(36)16(17)37;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h6-20,28,31,33-38H,3-5H2,1-2H3,(H4,24,25,29)(H4,26,27,30);3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-,23+;11-,12+,14-/m01/s1
InChI key
KMOOCZWLFBSQCW-XFOLRDBHSA-N
General description
La soluzione di penicillina-streptomicina, detta anche Pen-Strep, è la soluzione antibiotica più utilizzata per la coltura delle cellule di mammifero. La soluzione di penicillina-streptomicina viene adoperata per mantenere le condizioni sterili durante la coltura cellulare e mostra pochi effetti avversi sulle cellule coltivate.[1]
Application
La soluzione di penicillina-streptomicina viene utilizzata per integrare i terreni per coltura cellulare allo scopo di controllare la contaminazione batterica. Si consiglia l′uso nelle applicazioni di coltura cellulare a 10 mL/L.
La soluzione di penicillina-streptomicina è stata utilizzata come supplemento in diversi tipi di terreni di coltura, tra cui la coltura di cellule ganglionari retiniche (RGC),[2] il terreno di crescita α-MEM (terreno essenziale minimo),[3] il terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM)/miscela di nutrienti F-12 Ham,[4] il DMEM[5] e il DMEM/F-12 + GlutaMax.[6]
Other Notes
20 ml,100 ml
Questo prodotto è formulato per contenere 10.000 unità di penicillina e 10 mg di streptomicina/mL solubilizzati in un tampone citrato proprietario.
Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato. I contenitori che vengono aperti devono essere nuovamente sigillati con cura e conservati in verticale per evitare fuoriuscite. Classe di conservazione (TRGS 510): liquidi non combustibili
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0781P445811074440001
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mode of action
cell wall synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicillina-Streptomicina
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How long can you store Pen/Strep: cat No.P4333 at 4C?
    1 risposta
    1. Upon thawing, this solution may be aliquoted and refrozen one time for long term storage, up to the lot specific expiration date. The thawed solution is stable for up to 1 week if stored refrigerated and up to 3 days in a culture medium at 37°C.
      Utile?
  2. Is it possible to thaw it before use by taking it out of the -20°C storage? If so, what is the recommended method for thawing?
    1 risposta
    1. It is best to aliquot it, keep the stock at -20°C, and take out the needed amount, leaving it in the fridge (4°C) overnight for use the next day. Warming it before use in a warm water bath is not recommended.
      Utile?
  3. Do you label any products as GMP compliant?
    1 risposta
    1. Product P4333 is not GMP. The penicillin-streptomycin products currently offered are supplied for research and development applications.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. Boston, MA
    • Recensioni 3
    • Voti 12
    5 su 5 stelle.
    Great product
    Reliable cell culture product that gets frequent use
    Traduci con Google
    Utile?
  2. 1 recensione solo con voto