Vai a
F7524
Siero fetale bovino
sterile-filtered, non-USA origin, suitable for cell culture
1 recensori su 8 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
FBS, FCS, sieri, siero
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
70,50 €
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
124,00 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
581,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160409
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
non-USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
70,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
composition
hemoglobin, ≤25 mg/dL
origin
non-USA origin
availability
not available in Canada, USA
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Il siero fetale bovino è stato usato come supplemento di terreni di colture cellulari come il terreno sviluppato presso il Roswell Park Memorial Institute (RPMI-1640) e il terreno di Eagle modificato da Dulbecco (DMEM) per sostenere la crescita di una varietà di linee cellulari.
Biochem/physiol Actions
Il siero fetale bovino (FBS) viene utilizzato comunemente come supplemento di terreni di coltura cellulare per sostenere colture di cellule, tessuti e organi in vitro ed ex vivo. FBS è un supplemento molto utilizzato in quanto è in grado di svolgere una vasta gamma di funzioni nelle colture cellulari. L′FBS fornisce sostanze nutritive e fattori di crescita e di adesione; inoltre, tramite meccanismi difficilmente riproducibili nei sistemi con terreni privi di siero (SFM), protegge le cellule dal danno ossidativo e dall′apoptosi. Apporta molti fattori, non definiti, di promozione della proliferazione e della sopravvivenza delle cellule in coltura. L′FBS derivato dal sangue coagulato è il supplemento indefinito più utilizzato nella coltura di cellule eucariotiche, in particolare di mammifero. FBS viene utilizzato tipicamente con i terreni classici sviluppati negli anni '50 e '60. Questi includono molti terreni di uso comune quali Minimum Essential Medium (MEM); Dulbecco′s Modified Eagles Media (DME, DMEM); Iscove′s Modified Eagles Medium (IMDM); M199 e Roswell Park Memorial Institute medium, RPMI-1640.
Features and Benefits
Il prodotto F7524 corrisponde all′ottimo prodotto di Biochrom GmbH S0115.
Analysis Note
  • Esaminato per la presenza di batteri, virus e micoplasmi
  • Sottoposto a tripla filtrazione con membrana da 0,1 micron in condizioni asettiche.
  • Testato per il contenuto in endotossine ed emoglobina
Legal Information
Non disponibile in USA o Canada Si prega di verificare con il fornitore locale la disponibilità e le restrizioni all′importazione nel proprio paese.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
12003CF966512103C
description
sterile-filtered, non-USA origin, suitable for cell culture
description
Australia origin, USDA approved, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Heat Inactivated, non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
USA origin, suitable for cell culture
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
origin
non-USA origin
origin
Australia origin
origin
non-USA origin
origin
USA origin
composition
hemoglobin, ≤25 mg/dL
composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siero fetale bovino
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–10 di 19 domande  
  1. Guten Morgen  Enthält das gekaufte Kälberserum Albumin ?
    1 risposta
    1. This product contains albumin; the albumin value is lot-specific and listed on the Certificate of Analysis. Please see the link below to access a lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/f7524#product-documentation
      Utile?
  2. Do we still need to inactivate it via heat protection?
    1 risposta
    1. This product has not been heat inactivated. Should heat inactivation be required for specific culture purposes, the bottles may be incubated at 56°C for 30 minutes. Allow serum to reach room temperature and swirl bottles to mix well, prior to placing in the water bath. Swirl to mix every 5 - 10 minutes during the 30 minute incubation period.
      Utile?
  3. Does the F7524 Fetal Bovine Serum product contain Tetracycline?
    1 risposta
    1. Catalog number F7524 is not tested for tetracycline, so we cannot guarantee that the product is tetracycline free. Product F2442 is regularly tested for tetracycline and the results shown in a lot-specific certificate of analysis. The website page for this product is linked here: https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/f2442?lang=fr&region=CH
      Utile?
  4. When aliquioting FBS, is it best to cool them to 4ºC first or directly at -80ºC
    1 risposta
    1. The serum can be aliquoted into smaller, single-use portions and refrozen directly.
      Utile?
  5. Hello, I have a question regarding FBS (F7524), for my experiment it is essential there is no dopamine or serotonine in my medium. Is it known wether these substances are present in FBS?
    1 risposta
    1. This product has not undergone testing to determine the presence of dopamine or serotonin.
      Utile?
  6. Could the presence of insoluble precipitates when thawing the serum indicate contamination?
    1 risposta
    1. ​Thawed serum may contain precipitates and flocculants due to various reasons, such as residual fibrinogen converting to fibrin upon thawing. Centrifugation at 400 xg can remove excess fibrin, while filtering serum is not recommended to avoid protein depletion and clogged filters.
      Additional points to consider:
      •Cloudiness in human serum products is common and indicates the presence of lipids. Clear, lipid-free human serum products are not available.
      •Microscopic serum precipitates may resemble yeast contamination but are actually lipid aggregates that can be dissolved by lipase. They do not show growth in culture or gram staining and can be removed through centrifugation or filtration.
      •Gel layer or clumps in serum are caused by poor or overheated inactivation or improper mixing of FBS during the Heat inactivation process. Serum with these characteristics should not be used.
      •To minimize denaturation of serum lipoproteins and turbidity, it is recommended to prepare single-use aliquots and avoid repeated freeze-thaw cycles.
      Utile?
  7. Is this product F7524 heat-inactivated? Should it be prior to use?
    1 risposta
    1. This product has not been heat inactivated. For most cell culture applications heat inactivation is not necessary. If the application requires inactivation of any heat labile serum components, such as compliment or cytokines, the product may be heat inactivated in the lab. Alternatively, a heat inactivated version of this product is also available. See product F9665.
      To heat inactivate this product:
      1. Allow serum containers to come to room temperature. Swirl bottles of serum immediately before adding to the water bath.
      2. A water-filled control bottles (T1) should be placed in a 56 °C water bath. Place the containers in the water bath up to the serum line. Do not completely submerge the containers. When the temperature of T1 reaches 56 °C, start the timer set for 30 minutes. Do not allow temperatures to exceed 56 °C. Higher temperatures will denature the proteins, gel the serum or alter the performance of the serum.
      3. Gently swirl the bottles every 5 to 10 minutes while in the water bath and check the temperature in the control bottle. It is not uncommon for plastic containers to bow slightly after heat treatment. This is not harmful to the serum.
      4. At the end of 30 minutes remove the serum bottles from the water bath. Aliquot the serum into smaller volumes and freeze. Avoid repeated thaw-freeze cycles.
      Utile?
  8. Bonjour, Quelle est la composition et la concentration du sérum référencé F7524 en Calcium ? Cordialement
    1 risposta
    1. Calcium levels are not determined for this product. The serum is a natural product that will contain calcium at physiological levels.
      Utile?
  9. Welches fetale Kälbserum wurde für die Kryokonservierung von Mausembryonen oder Eiestockmäus verwendet?
    1 risposta
    1. Unfortunately, a fetal calf serum that has been specifically tested for cryopreservation of mouse embryos or ovarian mice is not currently offered. Please see the link below to review Product ES009-M, Fetal Bovine Serum. This product is tested for expansion and cytotoxicity of mouse embryonic stem cells and may be of interest:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/es009m
      Utile?
  10. How can we heat inactivate the fetal bovine serum cat: F7524? For how long?
    1 risposta
    1. All heat inactivated serum products are treated at 56 deg. C for 30 minutes. This process may be applied to manually heat inactivate serum on a per bottle basis using a water bath. When immersing bottles do not allow water to come in contact with the cap/closure.
      Utile?
1–10 di 19 domande  
Recensioni
1–2 di 8 recensioni  
Filtri attivi
  1. TU Kaiserslautern
    • Recensione 1
    • Voti 6
    5 su 5 stelle.
    Fetal Bovine Serum
    Serum tested and found to be suitable for HeLa, RPE and C2C12 cells.
    Traduci con Google
    Utile?
  2. Poznan, Poland
    • Recensione 1
    • Voto 1
    5 su 5 stelle.
    Works correctly with C2C12 cells within 10-20% concentration in medium
    Traduci con Google
    Utile?
  3. 6 recensioni solo con voto