Vai a
M1753
1-tioglicerolo
≥97%
Sinonimo/i:
αα-monotioglicerolo, αα-tioglicerolo, 3-mercapto-1,2-propanediolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
211,00 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
823,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-495-0
Beilstein/REAXYS Number:
1732046
MDL number:
211,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
InChI key
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
L′1-tioglicerolo stimola la sintesi di porfirina in Escherichia coli in crescita aerobica. [1] È un inibitore dell′attività della glicerolo chinasi in vitro e in situ.
Application
L′1-tioglicerolo è stato usato in uno studio per valutare la manipolazione della crescita in acqua dei nanocristalli di CdTe. [2] È stato usato anche in uno studio che ha esaminato l′effetto dell′adesione superficiale sul legame del ligando. [3]
Preparation Note
Il prodotto è miscibile in etanolo (1 mL/mL, 50%, v/v) e dà luogo a una soluzione limpida e incolore. È anche miscibile in acqua (0,1 M).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-tioglicerolo
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. What could be causing contamination of cell culture experiments while using M1753? Also, how should M1753 be added to the cell culture media?
    1 risposta
    1. To avoid contamination, sterile filtration is highly recommended prior to cell culture application. Upon verification, the lab has not formulated a protocol for cell culture use. However, the following citation on M1753 for cell culture application may be of interest as a protocol reference: Im, H. (2011). "Mouse Embryonic Stem Cell Maintenance for Differentiation." Bio-101: e145. DOI: 10.21769/BioProtoc.145.
      Utile?
  2. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 risposta
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Utile?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  4. What is the concentration of the 1-thioglycerol?
    1 risposta
    1. The liquid is not a solution of 1-thioglycerol in some solvent. Rather, it is a neat liquid (i.e., essentially pure 1-thioglycerol). Based on a density of 1.245 g/mL and a molecular weight of 108.2 g/mole, one can calculate an effective molarity of 11.5 M. This information may be found on the M1753 product information sheet.