Documenti
I9278
Sigma-Aldrich
Insulina
sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.77
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
solution
Concentrazione
9.5-11.5 mg/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤50 EU/mL endotoxin
pH
7.9-8.5
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Informazioni sul gene
human ... INS(3630)
Descrizione generale
L′insulina è un ormone polipeptidico a doppia catena prodotto dalle cellule β delle isole pancreatiche. Il suo peso molecolare è circa 5800 Da. Le catene α e β sono unite da due legami disolfuro. La catena α contiene un legame disolfuro interno.
Applicazioni
La soluzione di insulina umana è raccomandata per applicazioni di coltura cellulare a concentrazioni tra 0,5 e 1mL per litro di terreno.
Una soluzione di insulina umana è stata usata per test di tolleranza all′insulina in topi e ratti. È anche stata usata per la differenziazione adipogenica di colture derivate da cellule staminali embrionali umane (hESCs) e di hMSCs (cellule stromali mesenchimali umane).
La soluzione di insulina umana è stata utilizzata come supplemento al terreno Eagle modificato da Dulbecco (DMEM) per la coltura di una linea di cellule epiteliali e di una linea cellulare endometriale umana, al terreno essenziale minimo di Eagle per la coltura di una linea di cellule di adenocarcinoma mammario umano e al terreno 199 per la coltura di una linea cellulare ovaria normale.
Azioni biochim/fisiol
L′insulina è coinvolta in vari processi cellulari, dalla promozione della crescita delle cellule, alla regolazione del ciclo cellulare, fino alla promozione dell′assimilazione del glucosio. Viene usato normalmente come supplemento proteico nelle colture di cellule di mammifero prive di siero per contribuire a stimolare la crescita e il mantenimento più adeguati alle cellule mammifere.
Altre note
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
Stato fisico
Stabile a 2-8 °C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
9011-M
Human Insulin
vibrant-m
I0310000
Insulina
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
I1882
Insulina
1-CYCLOPENTYL-1-METHYLUREA AldrichCPR
S345121
1-CYCLOPENTYL-1-METHYLUREA
Hydrocortisone BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H0888
Hydrocortisone
Transferrina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
T8158
Transferrina
Farinaz Ghodrati et al.
Scientific reports, 8(1), 8654-8654 (2018-06-07)
At times, it can be difficult to discern if a lack of overlap in reported interactions for a protein-of-interest reflects differences in methodology or biology. In such instances, systematic analyses of protein-protein networks across diverse paradigms can provide valuable insights.
E Comisso et al.
Oncogene, 36(30), 4253-4266 (2017-03-21)
OCT4 (Octamer-binding transcription factor 4) is essential for embryonic stem cell self-renewal. Here we show that OCT4 increases the aggressiveness of high-grade serous ovarian cancer (HG-SOC) by inactivating the Retinoblastoma tumor suppressor pathway and enhancing mitotic stability in cancer cells.
Early cardiac changes in a rat model of prediabetes: brain natriuretic peptide overexpression seems to be the best marker.
Nunes S, et al.
Cardiovascular Diabetology, 12, 44-44 (2013)
Genetic stability of bone marrow-derived human mesenchymal stromal cells in the Quantum System.
Jones M et al.
Cytotherapy, 15, 1323-1323 (2013)
Amer Mahmood et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 25(6), 1216-1233 (2010-03-05)
Directing differentiation of human embryonic stem cells (hESCs) into specific cell types using an easy and reproducible protocol is a prerequisite for the clinical use of hESCs in regenerative-medicine procedures. Here, we report a protocol for directing the differentiation of
Protocolli
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Contenuto correlato
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.