Documenti fondamentali
328375
Sigma-Aldrich
1-Mercapto-2-propanol
95%
Scegli un formato
5 G
174,00 €
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
174,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
58-60 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CS
InChI
1S/C3H8OS/c1-3(4)2-5/h3-5H,2H2,1H3
FETFXNFGOYOOSP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Mercapto-2-propanol is a chain transferring agent that is the sixth series of hydrogen bonded 1,2-propanols which can be used to form polymeric chains with low molecular weight and short chain length.[1][2]
Applicazioni
1-Mercapto-2-propanol can be used as a self-assembled monolayer on the gold surfaces with potential use in electrochemical applications.[3] It may also be used as a chiral agent which can be used in the chemical analysis of enantiomers.[4]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Microwave Spectrum, Conformation and Intramolecular Hydrogen Bonding of 1-Mercapto-2-propanol.
Marstokk KM, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 44(9), 339-345 (1990)
Structural evolution of self-assembled monolayer of 1-mercapto-2-propanol on Au (1 1 1) in a N2 flow: an electrochemical and STM study.
Rhee CK and Kim YN
Applied Surface Science, 228(1-4), 313-319 (2004)
Microwave spectrum, conformation and intramolecular hydrogen bonding of 1-mercapto-2-propanol
Marstokk KM, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 44, 339-345 (1990)
Non-local spatial frequency response of photopolymer materials containing chain transfer agents: II. Experimental results.
Guo J, et al.
Journal of Optics, 13(9), 095602-095602 (2011)
Determination of enantiomeric excess of some amino acids by second-order calibration of kinetic-fluorescence data.
Naghashian-Haghighi A, et al.
Analytical Biochemistry, 550(1-4), 15-26 (2018)