Documenti
I2643
Sigma-Aldrich
Insulina
recombinant, expressed in yeast (proprietary host)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C257H383N65O77S6
Numero CAS:
Peso molecolare:
5807.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in yeast (proprietary host)
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Potenza
≥27.5 units/mg (dried basis)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
0.01 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Informazioni sul gene
human ... INS(3630)
Applicazioni
L′insulina umana è stata usata:
  • nel terreno di coltura necessario per l′adipogenesi delle cellule staminali di origine adiposa (ASC)
  • per studiare l′effetto dell′insulina nei cervelli di ratti giovani e vecchi
  • per studiare l′effetto dell′insulina sulle azioni infiammatorie del recettore attivato dalla proteasi 2 (PAR2) utilizzando un modello di topi.
Azioni biochim/fisiol
Ormone polipeptidico a doppia catena prodotto dalle cellule β delle isole pancreatiche. Il suo peso molecolare è ~ 5800 Da. Le catene α e β sono unite da due ponti disolfuro interconnessi. La catena α contiene un ponte disolfuro interno. L′insulina regola l′assorbimento, l′utilizzazione e lo stoccaggio di glucosio, amminoacidi e acidi grassi e inibisce la rottura di glicogeno, proteine e grassi.
Altre note
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Linda Adzovic et al.
Journal of neuroinflammation, 12, 63-63 (2015-04-19)
The role of insulin in the brain is still not completely understood. In the periphery, insulin can decrease inflammation induced by lipopolysaccharide (LPS); however, whether insulin can reduce inflammation within the brain is unknown. Experiments administrating intranasal insulin to young
Theresia Gutmann et al.
The Journal of cell biology, 219(1) (2019-11-16)
Glucose homeostasis and growth essentially depend on the hormone insulin engaging its receptor. Despite biochemical and structural advances, a fundamental contradiction has persisted in the current understanding of insulin ligand-receptor interactions. While biochemistry predicts two distinct insulin binding sites, 1
Leanne De Koning et al.
EMBO molecular medicine, 1(3), 178-191 (2010-01-06)
Mammalian cells contain three closely related heterochromatin protein 1 (HP1) isoforms, HP1alpha, beta and gamma, which, by analogy to their unique counterpart in Schizosaccharomyces pombe, have been implicated in gene silencing, genome stability and chromosome segregation. However, the individual importance
Eric Hyun et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 184(5), 2702-2709 (2010-02-02)
Given the anti-inflammatory effects of insulin in human and animal studies done in vivo and given the signaling pathways in common between insulin and the protease-activated receptor 2 (PAR(2)), a G protein-coupled receptor, we hypothesized that insulin would have an
Anna Dubrovska et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(1), 268-273 (2009-01-01)
Characterization of the molecular pathways that are required for the viability and maintenance of self-renewing tumor-initiating cells may ultimately lead to improved therapies for cancer. In this study, we show that a CD133(+)/CD44(+) population of cells enriched in prostate cancer
Protocolli
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.