B1125
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt
7.2-9.1% purity dry basis (ICP), powder
Sinonimo/i:
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenantrolinedisulfonic acid disodium salt, Disodium bathocuproinedisulfonate
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt, for spectrophotometric det. of Cu, Fe
Saggio
7.2-9.1% dry basis (ICP)
Stato
powder
Qualità
for spectrophotometric det. of Cu, Fe
tecniche
titration: 90% using HCLO4 (Dry Basis)
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Compatibilità
suitable for determination of copper
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(nc2c3nc(c(c(c3ccc2c1c5ccccc5)c4ccccc4)[S](=O)(=O)[O-])C)C
InChI
1S/C26H20N2O6S2.2Na/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt has been used as a copper chelator for specific assay in Arabidopsis seedlings.[3]
- It has been used as an electron chain-associated free radical production inhibitor for superoxide dismutase assay in cells.[4]
- It has been added to the culture media of trypanosomes as a copper chelator for the stabilization of cysteine.[5]
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?