P8136
Alcol poli(vinilico)
87-90% hydrolyzed, average mol wt 30,000-70,000
Sinonimo/i:
PVA, PVAl, PVOH, Poly(Ethenol)
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
PM
average mol wt 30,000-70,000
Viscosità
4-6 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
Solubilità
H2O: soluble
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in in vitro production (IVP) of bovine embryos
- oocyte recovery and in vitro maturation
- as a macromolecular component in basal cultured medium
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)