Vai a
88640
1-tioglicerolo
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
αα-monotioglicerolo, αα-tioglicerolo, 3-mercapto-1,2-propanediolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
171,00 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
690,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.16
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-495-0
Beilstein/REAXYS Number:
1732046
MDL number:
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.527 (lit.), n20/D 1.528
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
InChI key
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Thioglycerol, a derivatization reagent, is used to study the pH-sensitive photoluminescence of aqueous thiol-capped CdTe nanocrystals. 1-Thioglycerol is used to develop and test thiol-functionalized copolymers. 1-Thioglycerol is used as a post-modification agent in the generation of non-standard peptide foldamers.Potential substitute for 2-mercaptoethanol; probe for the study of lymphocyte activation.
Preparation Note
This product is miscible in ethanol (1 ml/ml, 50%, v/v), yielding a clear, colorless solution. It is also miscible in water (0.1 M).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
108704M2172M6145
1-tioglicerolo ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
88640
1-tioglicerolo
1-tioglicerolo EMPROVE® ESSENTIAL, NF
SAFC
108704
1-tioglicerolo
1-tioglicerolo BioXtra, ≥97%
Sigma-Aldrich
M2172
1-tioglicerolo
1-tioglicerolo liquid, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97% (titration)
Sigma-Aldrich
M6145
1-tioglicerolo
description
≥99.0% (GC)
description
EMPROVE® ESSENTIAL, NF
description
BioXtra, ≥97%
description
liquid, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97% (titration)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥97%
assay
≥97% (titration)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.527 (lit.), n20/D 1.528
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-tioglicerolo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 risposta
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Utile?
  2. What is the concentration of the 1-thioglycerol?
    1 risposta
    1. The liquid is not a solution of 1-thioglycerol in some solvent. Rather, it is a neat liquid (i.e., essentially pure 1-thioglycerol). Based on a density of 1.245 g/mL and a molecular weight of 108.2 g/mole, one can calculate an effective molarity of 11.5 M. This information may be found on the M1753 product information sheet.
      Utile?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.