Vai a
F0127
D-(−)-fruttosio
≥99% (HPLC)
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
D-levulosio, Zucchero della frutta
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
29,20 €
100 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
40,10 €
500 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
74,70 €
1 kg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
119,00 €
5 kg
Spedizione prevista il21 settembre 2026daSchnelldorf Distribution
414,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-333-3
Beilstein/REAXYS Number:
1239004
MDL number:
29,20 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
corn
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.05% Glucose (enzymatic)
color
colorless
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 18 g/L)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
General description
Il D-fruttosio è un chetoesoso di fondamentale importanza, presente comunemente in forma libera nei succhi di frutta, nel muschio e nel miele in compagnia del glucosio. È un monosaccaride costituente del raffinosio, del saccarosio e dell′inulina. Il fruttosio si libera per idrolisi dell′inulina.
Application
Il D-fruttosio è stato adoperato:
  • come supplemento nel brodo Sabouraud modificato (mSAB) per la coltivazione di Zygosaccharomyces bailii e per preparare il ketchup in modo da evitare la presenza di qualsiasi conservante chimico
  • per la preparazione di una soluzione ipoosmotica di glucosio per determinare l′integrità funzionale delle membrane spermatiche
  • per addizionare l′acqua potabile al fine di imitare le bevande non alcoliche contenenti sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio
Other Notes
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di monosaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1002F351047739
D-(−)-fruttosio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1002
D-(−)-fruttosio
description
≥99% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
biological source
corn
biological source
-
biological source
corn
biological source
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
790 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-fruttosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. Is this producr RNase free?
    1 risposta
    1. This product is not tested for RNase. Currently, an RNase/DNase free product is not available.
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto