H8791
Transforming Growth Factor-β3 human
HumanKine®, 95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
TGF-β3
Scegli un formato
398,00 €
Scegli un formato
About This Item
398,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Transforming Growth Factor-β3 human, TGF-β3, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≤1.0 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
dimer 25 kDa (non-glycosylated)
Confezionamento
pkg of 5 μg
Produttore/marchio commerciale
HumanZyme
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TGFB3(7043)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
This product is lyophilized from a solution of 50mM NaOAc, pH 3.7.
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?