I3769
Insulin-like Growth Factor-I human
≥95% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
somatomedin c
Scegli un formato
308,00 €
Scegli un formato
About This Item
308,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Insulin-like Growth Factor-I human, IGF-I, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
Potenza
0.1-10 ng/mL ED50/EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
~7.6 kDa
Confezionamento
pkg of 50 and 100 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1.00 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IGF1(3479) , Igf1(16000)
Descrizione generale
Applicazioni
- in modified Dulbecco minimal essential medium for in vitro culture of testicular cells[2][3]
- in culture media, to study its effect on steroidogenesis during testicular development[4]
- in culture media for in vitro assay of splenic pro-erythroid cell growth and differentiation[5]
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Insulin-like Growth Factors (IGF)
Protocolli
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.