H4791
BMP2, human
BMP-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Bone Morphogenetic Protein 2 human, BMP-2
Scegli un formato
384,00 €
Scegli un formato
About This Item
384,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Bone Morphogenetic Protein 2 human, BMP-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
lyophilized powder
Potenza
≤60 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
dimer 30-38 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg Endotoxin level
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... BMP2(650)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.