T5425
Transforming Growth Factor-β3 human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
hTGF-β3, TGF-β3
Scegli un formato
505,00 €
Scegli un formato
About This Item
505,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Transforming Growth Factor-β3 human, TGF-β3, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, powder, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
powder
Potenza
0.01-0.09 ng/mL ED50/EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
predicted mol wt ~25 kDa
Confezionamento
pkg of 2 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.01 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TGFB3(7043)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?