Vai a
DN25
Desossiribonucleasi I
lyophilized powder, Protein ≥85 %, ≥400 Kunitz units/mg protein
Deoxyribonuclease I from bovine pancreas
1 recensori su 3 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
Desossiribonucleasi, DNasi I, Desossi-ribonucleato 5′-oligonucleotido-idrolasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
55,50 €
100 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
190,00 €
1 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
853,00 €
5 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
1.820,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-667-0
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥400 Kunitz units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
55,50 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥400 Kunitz units/mg protein
mol wt
~31 kDa
composition
Protein, ≥85%
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, hazy
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
RNase ≤0.02%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
DNase I, or Deoxyribonuclease I, is an endonuclease isolated from bovine pancreas.
  • Our DNase I Digests double str and single stranded DNA into oligo and mononucleotides.
  • La DNasi pancreatica bovina esiste sotto forma di quattro isozimi con punti isoelettrici (per A, B, C e D): 5,2, 4,96, 5,06 e 4,78. La forma predominante è la A, con quantità minori di B e C e minime di D.
  • DNase I structure resembles the structure of to exonuclease III. It includes two central β sheets. ββ Questa struttura è circondata dalle regioni dell′ansa estesa e dell′α-elica. La struttura di questo enzima è simile a quella dell′esonucleasi III.[1]
Application
  • Decreases viscosity providing better yields by removing DNA in primary cell isolation:
  • Incorporating labelled bases into DNA: DNA nick
  • Radioactive labelling
  • Bioprocessing applications: DNA removal
  • Eliminating genomic DNA from RNA preparations before RT-PCR
  • Nick translation
  • DNase footprinting
  • Actin regulation of actin polymerization in cells, and cell apoptosis
  • UV crosslinking of proteins to nucleic acids
Usato per rimuovere DNA da campioni di proteine.
Biochem/physiol Actions
La DNasi I è un′endonucleasi che agisce sui legami fosfodiesterici adiacenti alle pirimidine per produrre polinucleotidi con fosfati 5′-terminali. In presenza di Mg2+, la DNasi taglia ciascun filamento di DNA indipendentemente e i siti di clivaggio sono casuali. Invece, in presenza di Mn2+ i due filamenti di DNA vengono tagliati approssimativamente alla stessa altezza. Cationi bivalenti come Mn2+, Ca2+, Co2+, e Zn2+ sono attivatori dell′enzima. Una concentrazione di Ca2+ 5 mM stabilizza l′enzima contro la digestione proteolitica. Il pH ottimale è fra 7 e 8. La DNasi I da pancreas bovino consiste di quattro componenti, A, B, C, e D, distinguibili cromatograficamente, i primi tre in rapporto molare 4:1:1. Si trova solo una piccola quantità di D.[1] 2-Mercaptoetanolo, chelanti, sodio dodecilsolfato (SDS)[2] e actina[3] sono noti inibitori dell′attività enzimatica.
Features and Benefits
Our Deoxyribonuclease DNAse I,is essentially RNAse free product, which support the product application.
Physical form
Preparazione grezza, contiene cloruro di calcio
Preparation Note
Una soluzione di DNAsi I 10 mg/mL in NaCl 0,15 M può perdere <10% della sua attività quando conservata per una settimana in aliquote a −20 °C. Le stesse soluzioni conservate a 2-8 °C possono perdere circa il 20% dell′attività. Rimane attiva fino a cinque ore a 60 °C a pH fra 5 e 7 e perde la sua attività in <10 minuti a 68 °C. L′attività decade del 6% all′ora in tampone acetato (a pH 5,0) e tris (a pH 7,2) alla concentrazione di 1 mg/mL.
Analysis Note
Proteine determinate con il metodo del biureto.
Other Notes
Un′unità Kunitz produrrà una variazione in A260 pari a 0,001 per minuto per mL a pH 5,0 e 25 °C, usando DNA tipo I o III come substrato.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D5025D4263260913
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
specific activity
≥400 Kunitz units/mg protein
specific activity
≥2,000 Kunitz units/mg protein
specific activity
1700—2300 U/vial
specific activity
≥60,000 dornase units/mg dry wt
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desossiribonucleasi I
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.
Contenuto correlato
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
FTP9814204054839230615
FTP9889804054839199660
DN25-10MG04061835544349
DN25-5G04061833591673
DN25-100MG04061835556687
DN25-1G04061835556694
Domande
1–6 di 6 domande  
  1. What is the salt tolerance of this DNase I?
    1 risposta
    1. This product is not tested for salt tolerance, and therefore, data is not available.
      Utile?
  2. I would like to know if this product can be used to eliminate DNA from cells in tissue culture (12 wells chamber slide) before immunofluorescent staining? if it can be used - how?
    1 risposta
    1. This product can be used to eliminate DNA from cells in tissue culture. Concentration and incubation time should be optimized based on the specific application.
      Utile?
  3. HOW CAN I PRESERVE DN25 DILUTED and filtered in culture medium? 4C or -20 C?. It will lose activity?
    1 risposta
    1. This product is soluble in 0.15 M NaCl at 5 mg/mL. Solutions prepared at 10 mg/mL in 0.15 M NaCl may lose up to 10% activity when stored for 1 week in aliquots at –20 °C. The same solutions stored in aliquots at 2-8 °C can lose up to 20% activity. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/233/818/dn25pis-ms.pdf
      Utile?
  4. What is the recommended method for long-term storage of the 1 gram bottle of DN25 in solution?
    1 risposta
    1. The user bulletin provides guidance on the storage of DNase I once reconstituted. When stored in aliquots at -20°C, solutions of DNase I at 10 mg/mL in 0.15 M NaCl may lose 10% of activity over a week, while storing the same solutions at 2–8°C can result in a 20% activity loss. Alternatively, maintaining solutions at a minimum concentration of 1 mg protein/mL with 5 mM calcium chloride at -20°C can retain 90% activity for at least a year. Solutions with 0.1 mg protein/mL are less stable and may need gelatin as a stabilizer.
      For applications not affected by glycerol, two storage buffer options are available as they do not freeze at -20°C:
      • 20 mM sodium acetate (pH 6.5) with 5 mM CaCl2, 0.1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF), and 50% (v/v) glycerol, containing DNase I at 5 mg/mL.
      • 10 mM Tris-HCl (pH 7.5) with 50 mM NaCl, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, and 50% (v/v) glycerol, with DNase I at 2 mg/mL.
      Utile?
  5. Hi I use the DNase during isolation of cells from lung tissue. Do I need to filter the DNase solution before usage?
    1 risposta
    1. This is not a sterile product. If sterility is required due to the specific application, solutions may be filter sterilized before use. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/233/818/dn25pis-ms.pdf
      Utile?
  6. I use the DNase when I isolate lung cells from lung. Do I need to filter them before I use? I will culture the isolated lung cells.
    1 risposta
    1. Yes, please filter the DNase solution before use in cell culture, preferably with a 0.22 um filter. The powder is not sterilized as provided.
      Utile?
Recensioni
1–2 di 3 recensioni  
Filtri attivi
  1. AZ
    • Recensione 1
    • Voti 4
    5 su 5 stelle.
    Good in DNA removal during protein production.
    We use it for lysis in protein production and it works well for us.
    Traduci con Google
    Utile?
  2. Denver, CO
    • Recensione 1
    • Voti 2
    5 su 5 stelle.
    DNASe 1
    This reagent works well for our purpose in our cell culture prep for cardiomyocytes
    Traduci con Google
    Utile?
  3. 1 recensione solo con voto