Merck
LIBTM-RO
Roche
Liberase TM grado ricerca
medium Thermolysin concentration
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352204
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized
packaging
pkg of 10 mg (05401119001 [2 x 5 mg]), pkg of 100 mg (05401127001 [2 x 50 mg])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
35-37 °C optimum reaction temp.
technique(s)
single cell analysis: suitable, tissue processing: suitable
color
white
optimum pH
7.4
solubility
water: soluble
suitability
suitable for flow cytometry
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
Endotoxin 1 EU/mg
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
LIBTH-ROLIBDH-RO05401020001
technique(s)
single cell analysis: suitable, tissue processing: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
suitability
suitable for flow cytometry
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
General description
La miscela di enzimi Liberase TM, grado ricerca contiene collagenasi I e collagenasi II altamente purificate. Queste due isoforme di collagenasi sono miscelate in un rapporto preciso tra di loro e con Thermolysin, una proteasi neutra non clostridica aggiunta ad una concentrazione media.
Application
La miscela enzimatica Liberase(Thermolysin Medium) grado ricerca, viene utilizzata per la dissociazione di un'ampia gamma di tessuti. L'elevato grado di purezza degli enzimi che la compongono consente di ottenere rese elevate in termini di quantità e vitalità cellulare.[1][2][3] I sottoprodotti di origine batterica, come le endotossine, sono presenti in quantità molto limitate, nell′ordine di diverse migliaia di volte inferiore rispetto alle collagenasi comunemente utilizzate.
Features and Benefits
  • Massima resa in termini di vitalità e quantità delle cellule isolate: grazie a una miscela di enzimi che possiede una minore attività di clostripaina e tripsina, oltre ad un contenuto ridotto di endotossine.
  • Maggiore attività specifica della miscela enzimatica: grazie ad una maggiore purezza delle Collagenasi I + II (determinata mediante analisi HPLC).
  • Migliore riproducibilità sperimentale: grazie alla maggiore uniformità da lotto a lotto.
  • Maggiore sicurezza: grazie a un enzima che non contiene materie prime derivate da tessuti di mammiferi o uccelli.
Preparation Note
Stabilizzanti: calcio
Concentrazione di lavoro: concentrazione di lavoro di Liberase grado ricerca
Gli enzimi contenuti nella miscela Liberase hanno attività specifiche significativamente più elevate rispetto alle collagenasi tradizionali. Ciò significa che la concentrazione di lavoro degli enzimi purificati della miscela Liberase grado ricerca, espressa in mg/ml, sarà inferiore a quella della collagenasi tradizionale. Per orientarsi sulla concentrazione da utilizzare in una specifica applicazione verificare se l'applicazione è presente nell'elenco delle applicazioni Roche su www.collagenase.com e utilizzare la concentrazione consigliata.
Nel caso l'applicazione non fosse inclusa nell′elenco, per individuare la concentrazione iniziale da utilizzare si consiglia di partire da una concentrazione di Liberase TM grado ricerca di 0.08–0.28 Wünsch units/ml. L′obiettivo è quello di determinare la miglior concentrazione iniziale delle miscele enzimatiche Liberase grado ricerca. Tale concentrazione va considerata un punto di partenza: la concentrazione ottimale potrà variare a seconda della procedura utilizzata e delle differenze tra un lotto e l′altro a livello di collagenasi tradizionale.
Concentrazione di lavoro della collagenasi
Moltiplicare la concentrazione di lavoro della collagenasi precedente (in mg/ml) per la sua attività specifica (unità di Wünsch/mg, [come determinato sopra]), per ottenere le unità Wünsch/ml. Per calcolare la quantità di miscela enzimatica Liberase grado ricerca da utilizzare, moltiplicare innanzitutto la concentrazione di lavoro della collagenasi (in unità di Wünsch/mL) per il volume totale della soluzione enzimatica di lavoro, per ottenere l'attività totale della collagenasi necessaria (unità di Wünsch). Dividere quindi l'attività totale della collagenasi richiesta per la concentrazione dello stock di Liberase grado ricerca (“Ricostituzione e conservazione”). Il risultato ottenuto indica i millilitri di soluzione madre di miscela enzimatica Liberase grado ricerca da usare per la soluzione enzimatica di lavoro.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): Conservare la soluzione concentrata inutilizzata in aliquote monodose a temperature da -15 to -25 °C.
Nota: evitare congelamenti e scongelamenti ripetuti!
Ricostituire l′enzima liofilizzato con acqua sterile iniettabile o tampone di dissociazione tissutale. Al tampone di dissociazione non vanno aggiunti né siero né altri componenti, quali l′albumina o gli inibitori delle proteasi. La stabilità dell'enzima si riduce con l'aumentare della concentrazione e della temperatura (4 °C). Tali condizioni sono quindi entrambe da evitare
Ricostituire l'intero flaconcino. Non pesare singole aliquote di liofilizzato. L′attività enzimatica viene ridotta dall′entrata di umidità nella fiala.
Per reidratare l'enzima liofilizzato mettere il flacone in ghiaccio
Agitare delicatamente la fiala a 2-8 °C fino a completa dissoluzione dell'enzima (max.30 min).
A seconda del tipo di tampone di dissociazione tissutale utilizzato per risospendere le miscele enzimatiche purificate Liberase grado ricerca, si può formare del precipitato. Questo si dissolve con facilità nella soluzione di lavoro diluita e non ha alcuna influenza sull'attività enzimatica.
Per preparare la soluzione di lavoro utilizzare un'aliquota della soluzione madre.
Volume di ricostituzione
2 mL (1 flacone da 5 mg, - 10 mg a confezione ), 10 mL (1 flacone da 50 mg, - 100 mg a confezione
Unità di collagenasi Wünsch (unità/mL)
13 (1 flacone da 5 mg, - 10 mg a confezione), 26 (1 flacone da 50 mg, - 100 mg a confezione)
Concentrazione totale collagenasi [mg/mL]
2,5 (1 flacone da 5 mg, - 10 mg a confezione), 5,0 (1 flacone da 50 mg, - 100 mg a confezione)
Tenere il contenitore ben chiuso in luogo asciutto e ben ventilato.
Other Notes
Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
Legal Information
Liberase is a trademark of Roche
Related product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Luca F R Gebert et al.
Nucleic acids research, 42(1), 609-621 (2013-09-27)
MicroRNAs (miRNAs) are short noncoding RNAs, which bind to messenger RNAs and regulate protein expression. The biosynthesis of miRNAs includes two precursors, a primary miRNA transcript (pri-miRNA) and a shorter pre-miRNA, both of which carry a common stem-loop bearing the
William Tyler Frantz et al.
eLife, 12 (2023-04-07)
Tissue-resident stem and progenitor cells are present in many adult organs, where they are important for organ homeostasis and repair in response to injury. However, the signals that activate these cells and the mechanisms governing how these cells renew or
Camilo Riquelme-Guzmán et al.
Open biology, 12(6), 220078-220078 (2022-06-22)
In processes such as development and regeneration, where large cellular and tissue rearrangements occur, cell fate and behaviour are strongly influenced by tissue mechanics. While most well-established tools probing mechanical properties require an invasive sample preparation, confocal Brillouin microscopy captures
Steven M Blaauboer et al.
eLife, 4, doi:10-doi:10 (2015-04-22)
Effective mucosal adjuvants enhance the magnitude and quality of the vaccine response. Cyclic di-GMP (CDG) is a promising mucosal vaccine adjuvant. However, its in vivo mechanisms are unclear. Here, we showed, in mice, that CDG elicits stronger Ab and TH
David S Park et al.
Circulation research, 127(12), 1536-1548 (2020-09-24)
FHFs (fibroblast growth factor homologous factors) are key regulators of sodium channel (NaV) inactivation. Mutations in these critical proteins have been implicated in human diseases including Brugada syndrome, idiopathic ventricular arrhythmias, and epileptic encephalopathy. The underlying ionic mechanisms by which
Protocolli
Liberase™ TM Research Grade Protocol & Troubleshooting
Contenuto correlato
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
540112700104061838251480
540111900104061832566801
Contatta l'Assistenza Tecnica