Vai a
D4527
Desossiribonucleasi I
Type II, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein
Sinonimo/i:
DNasi I, Desossi-ribonucleato 5′-oligonucleotido-idrolasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
181,00 €
20000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
326,00 €
40000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
541,00 €
500000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.830,00 €
200000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.060,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-667-0
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥2,000 units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
181,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Type II
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 units/mg protein
mol wt
~31 kDa
purified by
chromatography
composition
Protein, ≥80%
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Chymotrypsin ≤0.01%, Protease ≤0.005%, RNase ≤0.01%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
DNasi I è usata per incidere il DNA come primo passaggio per incorporare basi marcate nel DNA. L′enzima di Sigma è stato usato nello stock di nucleasi insieme alla RNasi durante la preparazione del lisato cellulare di linee cellulari di rene canino Madin-Darby (MDCK) II[1] È stato usato inoltre durante l′estrazione dell′RNA dal virus Sindbis.[2]
La desossiribonucleasi I da pancreas bovino è stata usata per l′identificazione, la localizzazione e l′espressione di due nuovi geni umani simili alla desossiribonucleasi I. La desossiribonucleasi I da pancreas bovino è stata usata anche in uno studio per esaminare un nuovo approccio per l′ottenimento di RNasi, DNasi, colesterolesterasi e tripsina a elevata attività dal pancreas di bovini.
Usato per rimuovere DNA da campioni di proteine.
Biochem/physiol Actions
DNasi I è un′endonucleasi che agisce sui legami fosfodiesterici adiacenti a pirimidine per produrre polinucleotidi con fosfati 5′ terminali. In presenza di Mg2+, la DNasi I scinde ciascun filamento di DNA indipendentemente e i siti di clivaggio sono casuali. Entrambi i filamenti di DNA sono scissi approssimativamente nello stesso sito in presenza di Mn2+. Si è trovato che il pH ottimale è fra 7 e 8. Cationi bivalenti come Mn2+, Ca2+, Co2+, e Zn2+ sono attivatori dell′enzima. Una concentrazione di Ca2+ 5 mM stabilizza l′enzima contro la digestione proteolitica. La DNasi I da pancreas bovino è costituito da quattro componenti, A, B, C, e D distinguibili per via cromatografica con rapporti molari rispettivamente 4:1:1. D è presente solo in piccole quantità.[3] 2-Mercaptoetanolo, chelanti, sodio dodecil solfato (SDS)[4] e actina[5] sono noti inibitori dell′attività enzimatica.
Features and Benefits
Efficace nella formazione di interruzioni (nick) lungo il DNA e nella rimozione del DNA da campioni di proteine
Physical form
Contiene cloruro di calcio
Preparation Note
L′enzima in polvere può essere ricostituito in acqua o in qualunque tampone a pH compreso tra 4,0 e 9,0, fatta eccezione per il tampone fosfato. Evitare i chelanti del calcio. La soluzione di DNasi I 10 mg/mL in NaCl 0,15 M può perdere il <10% della sua attività se conservata per una settimana frazionata a −20 °C. Le stesse soluzioni conservate frazionate a 2-8 °C possono perdere circa il 20% dell′attività. Rimane attiva fino a cinque ore a 60 °C a pH fra 5 e 7 e perde attività in <10 minuti a 68 °C. L′attività decade del 6%/ora in tampone acetato (a pH 5,0) e tris (a pH 7,2) alla concentrazione di 1 mg/mL.
Analysis Note
Proteina determinata da biureto.
Other Notes
Un′unità Kunitz produrrà una variazione in A260 pari a 0,001 per minuto per mL a pH 5,0 a 25 °C, usando DNA tipo I o III come substrato.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DN25D4263D7291
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
specific activity
≥2,000 units/mg protein
specific activity
≥400 Kunitz units/mg protein
specific activity
1700—2300 U/vial
specific activity
10000 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
cell analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desossiribonucleasi I
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)