Merck
C2139
Collagenasi
suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV), Type VIII, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Collagenase from Clostridium histolyticum
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidasi A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Biological source:
Clostridium histolyticum
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Clostridium histolyticum
type
Type VIII
form
powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-125 kDa
suitability
suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
C6885C1889C9263
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
-
biological source
-
suitability
suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV)
suitability
-
suitability
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
mol wt
68-125 kDa
mol wt
-
mol wt
68-130 kDa
mol wt
113-114 kDa
General description
Clostridium histolyticum è un clostridio patogeno che produce collagenasi grezze. Si tratta di una miscela di enzimi che contengono collagenasi, proteasi non specifiche e clostripaina.[1]
Application
La collagenasi può essere usata:[1]
  • per la preparazione di tessuto arterioso per lo studio dei prodotti finali della glicosilazione avanzata (AGE).
  • insieme con altre proteasi per la disaggregazione di tumori umani, reni murini, cervelli umani, epitelio polmonare e molti altri tessuti.
  • negli studi sulla perfusione di fegato e reni, nella digestione del pancreas e nell′isolamento di epatociti non parenchimali.
  • per la preparazione di epatociti vitali da fegato di ratto e per l′isolamento di cellule adipose da tessuto adiposo di ratto
Biochem/physiol Actions
La collagenasi è attivata da quattro grammi atomo di calcio per mole di enzima. È inibita da etilen-glicol-bis(beta-amminoetil etere) - acido N, N, N′,N′-tetraacetico, beta-mercaptoetanolo, glutatione, acido tioglicolico e 8-idrossichinolina.
La collagenasi è attivata da quattro grammi atomo di calcio per mole di enzima. È inibita da etilen-glicol-bis(β-amminoetil etere) - acido N, N, N′,N′-tetraacetico, β-mercaptoetanolo, glutatione, acido tioglicolico e 8-idrossichinolina. La collagenasi e la proteasi neutra svolgono un ruolo importante nel rilascio efficace delle cellule dal tessuto. La collagenasi riconosce la sequenza -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, dove X rappresenta un aminoacido neutro.
Analysis Note
Contiene anche clostripaina, una proteasi neutra non specifica e attività triptiche.
Other Notes
Una unità di digestione del collagene (CDU) libera peptidi da collagene proveniente da tendine d′Achille bovino equivalente in colore ninidrina a 1,0 μmole di leucina in 5 ore a pH 7,4 a 37 °C in presenza di ioni calcio. Una unità di idrolisi FALGPA idrolizza 1,0 μmole di furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala per minuto a 25 °C. Una unità di proteasi neutra idrolizza caseina e produce colore equivalente a 1,0 μmole di tirosina per 5 ore a pH 7,5 a 37 °C. Una unità di clostripaina idrolizza 1,0 μmole of BAEE per minuto a pH 7,6 a 25 °C in presenza di DTT.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Parker, L.
Methods in Enzymology, 190, 480-480 (1990)
Fleischer, S. and B. Fleischer
Methods in Enzymology, 173, 841-841 (1989)
Fleischer, S. and B. Fleischer
Methods in Enzymology, 191, 939-939 (1990)
Ce Tang et al.
Nature immunology, 19(7), 755-765 (2018-06-20)
The cytokines IL-17A and IL-17F have 50% amino-acid identity and bind the same receptor; however, their functional differences have remained obscure. Here we found that Il17f-/- mice resisted chemically induced colitis, but Il17a-/- mice did not, and that Il17f-/- CD45RBhiCD4+
Fleischer, S. and B. Fleischer
Methods in Enzymology, 192, 829-829 (1990)
Protocolli
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
Contenuto correlato
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Can I use C2139 to make collagenase solution with medium, and then store it at -20?
    1 risposta
    1. Yes, as mentioned in the product datasheet, the powder form should be stored at –20°C. Stock solutions may be prepared at 100 mg/mL in DMEM/F12 or other culture medium, and stored at –20°C in frozen aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/173/127/c2139pis.pdf
      Utile?
  2. is C2139 sterile ?
    1 risposta
    1. Product C2139 is not sterile.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto
Contatta l'Assistenza Tecnica