Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 vial | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 82,90 € |
5 vials | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 284,00 € |
Informazioni su questo articolo
82,90 €
biological source
bovine pancreas
form
powder
specific activity
1700—2300 U/vial
mol wt
~31 kDa
purified by
chromatography
packaging
vial of ≥0.25 mg total protein
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Applicazioni versatili: questo enzima può servire a creare interruzioni (nick) lungo il DNA, incorporare basi marcate nel DNA e isolare e caratterizzare a livello molecolare le cellule staminali neoplastiche nei tumori mammari murini. È utile anche negli studi comparativi sulla desossiribonucleasi isolata da pancreas bovino, ovino e porcino.
Stabile: questo enzima rimane attivo fino a un massimo di 5 ore a 60 °C, a pH compreso tra 5 e 7, e può essere conservato per un massimo di una settimana a −20 °C con minima perdita di attività. La sua stabilità lo rende un'opzione pratica ed economicamente vantaggiosa.
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas |
| technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable |
| specific activity 1700—2300 U/vial | specific activity ≥2,000 Kunitz units/mg protein | specific activity ≥2,000 units/mg protein | specific activity ≥2,000 units/mg protein |
| suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for molecular biology |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desossiribonucleasi I
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?