Documenti fondamentali
11284932001
Roche
DNasi I
from bovine pancreas
Sinonimo/i:
DNasi
Scegli un formato
100 MG
188,00 €
188,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
188,00 €
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352204
188,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Confezionamento
pkg of 100 mg
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
La DNasi I è un′endonucleasi che degrada il DNA a doppio filamento. La desossiribonucleasi pancreatica bovina I (DNasi I) è una nucleasi che interagisce con il solco minore del DNA e che mostra una specificità piuttosto ridotta. Questa proteina è costituita da due β-foglietti centrali, ognuno formato da sei β-filamenti. Questa struttura è circondata dalle estese regioni di loop e ad α-elica. La struttura di questo enzima è simile a quella dell′endonucleasi III.[1] La DNasi I è una delle endonucleasi di origine mammifera meglio caratterizzate.[2]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Durante la dissociazione dei tessuti, alcune cellule vengono lisate e rilasciano il loro DNA. Il DNA monomolecolare può causare l′aggregazione delle cellule. L′aggiunta della DNasi I al tampone di dissociazione determina una degradazione di questo DNA extracellulare e permette così di evitare la perdita di cellule dovuta all′aggregazione indesiderata.[6][7][8]
Caratteristiche e vantaggi
  • μ
Definizione di unità
Un′unità corrisponde all′attività enzimatica che causa un aumento dell′assorbanza di 0,001 al minuto nelle condizioni del saggio.
Nota sulla preparazione
Attivatore: Ioni metallici bivalenti (Ca2+, Mg2+)
Concentrazione di lavoro: da 0,01 a 1 mg/mL
Nota: la concentrazione di lavoro deve essere determinata individualmente per ogni tipo di cellula. Per un′attività ottimale, l′enzima necessita 5 mM di Mg2+.
Ricostituzione
Ricostituire il liofilizzato in acqua bidistillata sterile (10 mg/mL); diluire ulteriormente con PBS (tampone fosfato salino), HBSS (soluzione salina bilanciata di Hank) o terreno di coltura.
Altre note
Esclusivamente per ricerche life science. Non usare in procedure diagnostiche.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yutaka Takeuchi et al.
Biology of reproduction, 81(6), 1055-1063 (2009-07-17)
In a recently established system for intraperitoneal spermatogonial cell transplantation in salmonids, donor type A spermatogonia (type A SG) were microinjected into the peritoneal cavity of newly hatched larvae. Compared with salmonids, the larvae of marine teleosts are small and
Gareth B Kitchen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(3), 1543-1551 (2020-01-05)
The circadian clock regulates many aspects of immunity. Bacterial infections are affected by time of day, but the mechanisms involved remain undefined. Here we show that loss of the core clock protein BMAL1 in macrophages confers protection against pneumococcal pneumonia.
Hao-Cheng Zheng et al.
Journal of asthma and allergy, 13, 509-520 (2020-10-30)
In China, lamb and fish are well-known triggers for an asthma attack. Our investigation aims at assessing whether the long-term intake of lamb meat or Basa fish would aggravate pulmonary inflammation as well as exploring changes in the intestinal microbiota
Karoline Möller et al.
Experimental & translational stroke medicine, 4(1), 20-20 (2012-10-04)
The pathophysiology of sterile inflammation following focal ischemic stroke is complex and not fully understood, but there is growing evidence that it offers several therapeutic options beyond the hitherto existing treatment strategies. The identification and quantification of infiltrating inflammatory cells
Burkhard Steuernagel et al.
Plant physiology, 183(2), 468-482 (2020-03-19)
Disease resistance genes encoding nucleotide-binding and leucine-rich repeat (NLR) intracellular immune receptor proteins detect pathogens by the presence of pathogen effectors. Plant genomes typically contain hundreds of NLR-encoding genes. The availability of the hexaploid wheat (Triticum aestivum) cultivar Chinese Spring
Contenuto correlato
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.