Documenti fondamentali
10104159001
Roche
DNasi I
grade II, from bovine pancreas
Sinonimo/i:
Desossiribonucleasi, Desossiribonucleato 5′-oligonucleotido-idrolasi
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Confezionamento
pkg of 100 mg
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
DNA extraction: suitable
pH ottimale
~7.0
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
La desossiribonucleasi pancreatica bovina I (DNasi I) è una nucleasi che interagisce con il solco minore del DNA e che mostra una specificità piuttosto ridotta. Questa proteina è costituita da due β-foglietti centrali, ognuno formato da sei β-filamenti. Questa struttura è circondata dalle regioni dell′ansa estesa e dell′α-elica. La struttura di questo enzima è simile a quella dell′endonucleasi III. DNasi I è una delle endonucleasi da mammifero meglio caratterizzate. È un′endonucleasi specifica per doppio filamento che necessita di cationi bivalenti per raggiungere l′attività massima.
Applicazioni
Procedure di isolamento per proteine (per es. proteine di membrana).
La desossiribonucleasi pancreatica bovina I (DNasi I) è stata usata per
  • L′isolamento di cellule da campioni di polmone, cute e tumori
  • L′estrazione di DNA batterico da cellule batteriche vive resistenti alla DNasi I †
Definizione di unità
Una unità è l′attività enzimatica che causa un aumento dell′assorbanza di 0,001 al minuto nelle condizioni del saggio.
Nota sulla preparazione
Attivatore: Ca2+ (0,12 mM) insieme a Mg2+ potenzia l′attività [Laskowski (1971); Melgar and Goldthwait (1968)].
Concentrazione di lavoro: 1 mg/mL
Non inserire nel vortex mentre si dissolve.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): Ricostituita in acqua, la soluzione può essere conservata per 2 o 3 giorni a 2-8 °C. Non inserire nel vortex mentre si dissolve. Nota: Dissolvere ad almeno 1 mg/mL.
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Alejandro A Pezzulo et al.
Applied and environmental microbiology, 79(19), 5936-5941 (2013-07-23)
Human lungs are constantly exposed to bacteria in the environment, yet the prevailing dogma is that healthy lungs are sterile. DNA sequencing-based studies of pulmonary bacterial diversity challenge this notion. However, DNA-based microbial analysis currently fails to distinguish between DNA
Mitsuteru Natsuizaka et al.
American journal of cancer research, 4(1), 29-41 (2014-02-01)
Insulin-like growth factor binding protein 3 (IGFBP3), a hypoxia-inducible gene, regulates a variety of cellular processes including cell proliferation, senescence, apoptosis and epithelial-mesenchymal transition (EMT). IGFBP3 has been linked to the pathogenesis of cancers. Most previous studies focus upon proapoptotic
M Salimi et al.
Clinical and experimental dermatology, 41(5), 552-556 (2016-01-26)
Studying skin immune cells under various pathophysiological conditions is vital for understanding the nature of cutaneous inflammatory responses. Available methods of isolating cells from the skin have relatively low yield or require in vitro culture. To increase the effective isolation
S Cal et al.
The EMBO journal, 17(23), 7128-7138 (1998-12-08)
Bovine pancreatic deoxyribonuclease I (DNase I) is a nuclease of relatively low specificity which interacts with DNA in the minor groove. No contacts are made between the protein and the major groove of the nucleic acid. DNase I is structurally
Megan K Ruhland et al.
Cancer cell, 37(6), 786-799 (2020-06-10)
Generation of tumor-infiltrating lymphocytes begins when tumor antigens reach the lymph node (LN) to stimulate T cells, yet we know little of how tumor material is disseminated among the large variety of antigen-presenting dendritic cell (DC) subsets in the LN. Here