Merck
COLLD-RO
Roche
Collagenasi D
from Clostridium histolyticum
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
Numero CE:
NACRES:
NA.54
Biological source:
Clostridium histolyticum
Concentration:
(working concentration: 0.5 - 2.5 mg/ml)
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>0.15 U/mg lyophilizate
packaging
pkg of 100 mg (11088858001), pkg of 2.5 g (11088882001), pkg of 500 mg (11088866001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
(working concentration: 0.5 - 2.5 mg/ml)
technique(s)
tissue processing: suitable
color
light brown
optimum pH
6.0-8.0
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
application(s)
cell analysis
foreign activity
Clostripain 0.060 U/mg, Proteases 8 U/mg ( Azocoll), Trypsin <0.2 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
COLLH-ROC9407COLLDISP-RO
Collagenase D from Clostridium histolyticum
Roche
COLLD-RO
Collagenase D
Collagenase H from Clostridium histolyticum
Roche
COLLH-RO
Collagenase H
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase ), enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus)
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
form
lyophilized
concentration
(working concentration: 0.5 - 2.5 mg/ml)
concentration
~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes)
concentration
-
concentration
1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL)
application(s)
cell analysis
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
General description
La collagenasi D è preparata da colture di Clostridium histolyticum per filtrazione, precipitazione con solfato di ammonio, dialisi e liofilizzazione.
Application
La collagenasi da Clostridium histolyticum è molto usata per la disgregazione di vari tipi di tessuti (per esempio, polmonare, cardiaco, muscolare, osseo, adiposo, epatico, renale, cartilagineo, delle ghiandole mammarie, placentari, dei vasi sanguigni, cerebrale, tumorale, del cordone ombelicale) e per la preparazione di sospensioni monocellulari per costituire sistemi di coltura di cellule primarie. La Collagenasi D è raccomandata quando la funzionalità e integrità delle proteine sulla superficie della cellule sono importanti.
La collagenasi da Clostridium Roche è stata usata per preparare cellule da molti tipi di tessuti come epatociti, adipociti, isole pancreatiche, cellule dei muscoli e endoteliali ecc..[1][2][3][4] Tuttavia la capacità di ogni lotto di enzima di attaccare un particolare tessuto si deve determinare empiricamente.
Biochem/physiol Actions
La collagenasi degrada il collagene nativo. Clostripaina, enzimi simil-tripsina e proteasi neutre degradano anche altre proteine.
Features and Benefits
Contenuto
Liofilizzato, non sterile
Physical form
Liofilizzato, non sterile.
Preparation Note
Attivatore: Ca2+
Concentrazione di lavoro: 0,5 - 2,5 mg/mL
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): da -15 a -25 °C
Roche raccomanda di ricostituire solo la quantità di liofilizzato da usarsi immediatamente. La soluzione ricostituita può essere conservata a temperature da -15 a -25°C al massimo per una settimana. Si raccomanda di evitare cicli ripetuti di congelamento/scongelamento perché l′attività diminuisce dopo la ricostituzione.
Inibitori
Inibitori della collagenasi: EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-mercaptoetanolo
La collagenasi non viene inibita dal siero.
Inibitori della clostripaina: TLCK
Inibitori della tripsina: aprotinina, inibitore della tripsina (albume, soia)
Attività enzimatica
Attività della collagenasi: >0,15 U/mg (secondo Wünsch) (+25 °C, 4-fenil-azobenzil-ossicarbonil-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg come substrato)
Attività enzimatiche contaminanti: tripsina, clostripaina e attività proteolitica totale
La collagenasi D mostra attività collagenasica da normale ad alta e bassissima attività triptica (normalmente <0,2 unità/mg con BAEE come substrato).
Ricostituzione in qualsiasi soluzione salina bilanciata (ad es., HBSS)
Tenere al riparo dalla luce.
Other Notes
Esclusivamente per ricerche life science. Non usare in procedure diagnostiche.
La collagenasi Roche è stimata in unità Wünsch (1 μmoli di prodotto formate per minuto a +25 °C con substrato Wünsch).
Spesso l′attività della collagenasi è data in unità Mandl (1 μmoli di leucina liberate da collagene in 5 ore a +37 °C).
Purtroppo non c′è un fattore di conversione affidabile fra le due unità di attività perché l′unità Mandl dipende in parte dalla concentrazione delle proteasi contaminanti nella preparazione della collagenasi e questa è una variabile indefinibile. Una preparazione di collagenasi più pura darebbe in realtà una attività specifica minore in unità Mandl rispetto ad una preparazione grezza. Le preparazioni da Clostridium in genere mostrano fattori di conversione di circa 1:1800 (ad es., un particolare lotto di collagenasi da Clostridium conteneva circa 0,15 U/mg Wünsch e 250 U/mg Mandl).
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yu Fan et al.
Mediators of inflammation, 2014, 397815-397815 (2014-05-09)
Clinical studies suggested thatandrogen might be associated with infiltrating T cells in prostate of benign prostatic hyperplasia (BPH) patients, but detail of T-cell subset and mechanism still remained unclear. The present study tested the hypothesis that intraprostatic 5 α -dihydrotestosterone
Charles J Benck et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (107)(107), e53638-e53638 (2016-02-11)
Dissociating murine skin into a single cell suspension is essential for downstream cellular analysis such as the characterization of infiltrating immune cells in rodent models of skin inflammation. Here, we describe a protocol for the digestion of mouse skin in
Adrienn Angyal et al.
International immunology, 22(2), 71-80 (2009-12-03)
Fcgamma receptors (FcgammaRs) play an essential role in the regulation of immune response due to their ability to bind immune complexes. Activating FcgammaRs may facilitate antigen presentation and dendritic-cell maturation, while in the late phase of the immune response, the
Chibuzor Uchea et al.
Toxicology research, 4(2), 494-507 (2015-04-22)
Prediction of xenobiotic fate in fish is important for the regulatory assessment of chemicals under current legislation. Trout hepatocyte spheroids are a promising
Qiuhua Yang et al.
British journal of pharmacology, 179(8), 1661-1678 (2021-11-20)
Excess nutrient-induced endothelial cell inflammation is a hallmark of high fat diet (HFD)-induced metabolic syndrome. Pharmacological activation of the protein kinase AMP-activated α1 (PRKAA1) also known as AMPKα1, shows its beneficial effects in many studies of cardiometabolic disorders. However, AMPKα1
Contenuto correlato
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1108885800104061838250612
1108888200104061838250636
1108886600104061838250629
Contatta l'Assistenza Tecnica