Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 76,80 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 291,00 € |
Informazioni su questo articolo
76,80 €
Nome del prodotto
Picrotoxin, powder
form
powder
Quality Segment
color
white
mp
203 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12C[C@@]3(O)[C@@]4([H])[C@H](C(C)=C)[C@]([H])(OC4=O)[C@@]5([H])OC(=O)[C@]1(O2)[C@@]35C.[H][C@@]67C[C@@]8(O)[C@@]9([H])[C@@H]([C@]([H])(OC9=O)[C@@]%10([H])OC(=O)[C@]6(O7)[C@@]8%10C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H18O7.C15H16O6/c1-12(2,18)6-7-10(16)20-8(6)9-13(3)14(7,19)4-5-15(13,22-5)11(17)21-9;1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h5-9,18-19H,4H2,1-3H3;6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t5-,6+,7+,8+,9-,13-,14-,15+;6-,7+,8+,9+,10-,13-,14-,15+/m11/s1
InChI key
VJKUPQSHOVKBCO-NGKRNLQBSA-N
Gene Information
General description
Application
- as non-competitive antagonist for the γ-aminobutyric acid (GABAA) for studying synchronized burst (SB) dynamics
- as a component of extracellular saline for blocking glutamate and acetylcholine receptors in neurons
- as a component of artificial cerebrospinal fluid (ACSF) for voltage-clamp recordings studies in dissociated cortical neurons
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form crystals, powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color white | color - | color white to light yellow | color - |
| Gene Information human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| mp 203 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 59-61 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?