Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 157,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 253,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 410,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 760,00 € |
Informazioni su questo articolo
157,00 €
Nome del prodotto
DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
0.1 M NaOH: 4 mg/mL, H2O: 5.6 mg/mL, organic solvents: insoluble
SMILES string
NC(CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)
InChI key
VOROEQBFPPIACJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grik1(29559), Grin2a(24409), Grin2b(24410)
Application
- in the inactivation of N-methyl-D-aspartate (NMDA)-mediated synapses[1]
- used in growth medium for inhibition of electrical activity in the neuronal network
- used to isolate N-methyl-D-aspartate receptors (NMDAR) or α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR)-mediated currents were isolated using this product
- used in double distilled water to compare its NMDA antagonistic action with that of prion protein (PrPC)[2]
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility 0.1 M NaOH: 4 mg/mL, organic solvents: insoluble, H2O: 5.6 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color white to off-white | color white | color - |
| Gene Information rat ... Grik1(29559), Grin2a(24409), Grin2b(24410) | Gene Information rat ... Grik1(29559), Grin2a(24409), Grin2b(24410) | Gene Information mouse ... Grin2a(14811) | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?