Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 118,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 219,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 394,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.430,00 € |
Informazioni su questo articolo
118,00 €
Nome del prodotto
(+)-MK-801 hydrogen maleate, powder
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]25/D +117°, c = 1 in methanol(lit.)
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: 6 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.C[C@]12N[C@H](Cc3ccccc13)c4ccccc24
InChI
1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-,16+;/m1./s1
InChI key
QLTXKCWMEZIHBJ-PJGJYSAQSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
General description
Application
It is injected to mice to study the effect of systemic administration of CIQ [(3-chlorophenyl) (6, 7-dimethoxy-1-((4-methoxyphenoxy) methyl)-3, 4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)methanone] on schizophrenia-like behaviours stimulated by MK-801.
It has been used to block the NMDA (N-methyl-D-aspartate) receptor-mediated rtPA (recombinant tissue plasminogen activator)-enhanced excitotoxic pathway.
It is injected in varied doses to study behavioral performance altering effects of MK-801 in zebrafish (Danio rerio).
It is used as a NMDA receptor antagonist to study 3-OH-GA-induced neuronal damage via NMDA receptors.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| solubility DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, ethanol: soluble, H2O: 6 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear |
| color white | color white to beige | color white to brown | color purple to dark blue |
| Gene Information human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| optical activity [α]25/D +117°, c = 1 in methanol(lit.) | optical activity [α]/D -22 to -32°, c = 1 in H2O | optical activity - | optical activity - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?