Vai a
A7929
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric acid
optical purity optical purity: ≥95% (HPLC, Marfey′s reagent)
Sinonimo/i:
L-AP-4, L-AP4
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
88,20 €
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
160,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.10
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
88,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
optical purity
optical purity: ≥95% (HPLC, Marfey′s reagent)
SMILES string
N[C@@H](CCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO5P/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
DDOQBQRIEWHWBT-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
mGluR4 and mGluR6 metabotropic glutamate receptor agonist.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1910A6060C8655
description
optical purity optical purity: ≥95% (HPLC, Marfey′s reagent)
description
solid
description
powder
description
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
optical purity
optical purity: ≥95% (HPLC, Marfey′s reagent)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
-
Gene Information
human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918)
rat ... Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Grm6(24419), Grm7(81672)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
rat ... Grin2b(24410)
Gene Information
-
Gene Information
human ... TPH1(7166), TPH2(121278)
mouse ... TPH1(21990), TPH2(216343)
rat ... TPH1(24848), TPH2(317675)
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)