P1250000
(R)-(−)-fenilefrina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(R)-(−)-1-(3-idrossifenil)-2-metilamminoetanolo, Alcol (R)-(−)-3-idrossi-α-(metilamminometil)benzilico
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP Reference Standard
Famiglia di API
phenylephrine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)