BP453
Sodium nitroprusside
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate, Nitroprusside sodium, SNP, Sodium nitroprusside, Sodium pentacyanonitrosylferrate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sodium nitroprusside
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)