Vai a
A6625
Cloruro di acetilcolina
≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
ACh
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
54,60 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
62,80 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
213,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
727,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
UNSPSC Code:
51151535
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-468-8
Beilstein/REAXYS Number:
3571875
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
54,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
mp
146-150 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
SMILES string
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
General description
Acetylcholine is a neurotransmitter released at nerve endings in both the central and peripheral nervous systems. Acetylcholine chloride (C7H16ClNO2) is a stable cholinergic agonist with muscarinic and nicotinic actions. It is available as white or off-white hygroscopic crystals, or as a crystalline powder. Acetylcholine chloride is hygroscopic in nature and is highly soluble in water, alcohol, propylene glycol and chloroform.
Application
Acetylcholine chloride has been used:
  • as an agent to trigger sudomotor axon reflex response during autonomic test
  • to induce contraction amplitude of pyloric circular smooth muscle strip (PCSMS) in rats
  • as a substrate for acetylcholinesterase
  • to stimulate after discharge in Aplysia bag cell neurons
Biochem/physiol Actions
Il cloruro di acetilcolina, iniettata in ragione di 20 mg/kg di peso corporeo, riduce la mortalità e le citochine proinfiammatorie nel plasma di topi con sepsi indotte sperimentalmente. Il meccanismo anti-infiammatorio colinergico è probabilmente mediato dalla interazione della acetilcolina con il ricettore colinico α7n su monociti, macrofagi e neutrofili che diminuisce i livelli delle citochine proinfiammatorie come TNF-α, IL-1β e IL-6.
Neurotrasmettitore endogeno alle sinapsi colinergiche; amplifica il potenziale di azione del sarcolemma che induce le contrazioni muscolari.
Disclaimer
Very hygroscopic
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1546A91011008501
Cloruro di acetilcolina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1008501
Cloruro di acetilcolina
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
≥99% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
mp
146-150 °C (lit.)
mp
146-150 °C (lit.)
mp
146-150 °C (lit.)
mp
146-150 °C (lit.)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro di acetilcolina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–5 di 5 domande  
  1. Hi, is the reconstituted product safe to be used without any special precautions under a biological hood?
    1 risposta
    1. The product must be used under a fume hood. It is highly hygroscopic, meaning that prolonged exposure to air will result in increased water uptake. According to the product Safety Data Sheet, it is not classified as a hazardous substance or mixture.
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  4. What are the recommended storage conditions for item A6625, Acetylcholine chloride, after reconstitution?
    1 risposta
    1. The stock solution can be stored at temperatures below -20°C for several months. It's advisable to prepare and use the solution on the same day. However, if necessary, stock solutions can be prepared in advance, provided they are sealed and stored below -20°C. Typically, the stock solution remains stable for several months. Prior to use, it's recommended to allow the vial to reach room temperature for at least an hour before opening it.
      Utile?
  5. Hello, what should be the storage condition of the ACh. I could not find any information about it in the SDS document or in the web site. Because it is pretty gyroscopic. Thank you.
    1 risposta
    1. The product is stored at room temperature.