Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 437,00 € |
Informazioni su questo articolo
437,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
phenylephrine
manufacturer/tradename
USP
mp
143-145 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
General description
Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito della Farmacopea emittente
Application
- Fenilefrina cloridrato iniezione
- Fenilefrina cloridrato compresse
- Fenilefrina cloridrato soluzione nasale
- Fenilefrina cloridrato gel nasale
- Prometazina e fenilefrina cloridrato soluzione orale
- Antipirina, benzocaina e fenilefrina cloridrato soluzione otica
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| API family phenylephrine | API family phenylephrine | API family phenylephrine | API family - |
| mp 143-145 °C (lit.) | mp 143-145 °C (lit.) | mp 143-145 °C (lit.) | mp 143-145 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenilefrina
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?